Merck
The tomato sauce making process affects the bioaccessibility and bioavailability of tomato phenolics: a pharmacokinetic study.
Food chemistry (2014-12-04)
Miriam Martínez-Huélamo, Sara Tulipani, Ramón Estruch, Elvira Escribano, Montserrat Illán, Dolores Corella, Rosa M Lamuela-Raventós
ABSTRAKT
Tomato sauce is the most commonly consumed processed tomato product worldwide, but very little is known about how the manufacturing process may affect the phenolic composition and bioavailability after consumption. In a prospective randomised, cross-over intervention study, we analysed the plasma and urinary levels of tomato phenolic compounds and their metabolites after acute consumption of raw tomatoes and tomato sauce, enriched or not with refined olive oil during production. Respectively, eleven and four phenolic metabolites were found in urine and plasma samples. The plasma concentration and urinary excretion of naringenin glucuronide were both significantly higher after the consumption of tomato sauce than raw tomatoes. The results suggest that the mechanical and thermal treatments during tomato sauce manufacture may help to deliver these potentially bioactive phenolics from the food matrix more effectively than the addition of an oil component, thus increasing their bioavailability.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, 200 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-Ferulic acid, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
4-Hydroxybenzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid, ≥97.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Caffeic acid, suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid solution, BioUltra, 1.0 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ≥95%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder (free-flowing), 1 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, 35 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-Ferulic acid, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder (free-flowing), ≤12 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, >40 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), beads
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
trans-Ferulic acid, suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Gallic acid, 97.5-102.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Caffeic acid, ≥98.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, ≥350 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Gallic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
trans-Ferulic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
3,4-Dihydroxybenzoic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
trans-p-Coumaric acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Ferulic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
m-Coumaric acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ACS reagent, ≥96%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.