Merck
S-allylcysteine prevents cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress.
The Journal of pharmacy and pharmacology (2014-05-02)
Tania Gómez-Sierra, Eduardo Molina-Jijón, Edilia Tapia, Rogelio Hernández-Pando, Wylly Ramsés García-Niño, Perla D Maldonado, José Luis Reyes, Diana Barrera-Oviedo, Ismael Torres, José Pedraza-Chaverri
ABSTRAKT
Cisplatin (CP) is an antineoplastic agent that induces nephrotoxicity and oxidative stress. S-allylcysteine (SAC) is a garlic-derived antioxidant. This study aims to explore whether SAC protects against CP-induced nephrotoxicity in rats. In the first stage, the SAC protective dose was determined by measuring renal damage and the oxidative stress markers malondialdehyde, oxidized proteins and glutathione in rats injected with CP. In the second stage, the effect of a single dose of SAC on the expression of nuclear factor-erythroid 2-related factor-2 (Nrf2), protein kinase C beta 2 (PKCβ2) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase subunits (p47(phox) and gp91(phox) ) was studied. In addition, the effect of SAC on oxidative stress markers and on the activity of catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) in isolated proximal and distal tubules were evaluated. SAC (25 mg/kg) prevented the CP-induced renal damage and attenuated CP-induced decrease in Nrf2 levels and increase in PKCβ2, p47(phox) and gp91(phox) expression in renal cortex and oxidative stress and decrease in the activity of CAT, GPx and GR in proximal and distal tubules. These data suggest that SAC provides renoprotection by attenuating CP-induced oxidative stress and decrease in the activity of CAT, GPx and GR.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-phenylindole, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, BioUltra, ≥99.0% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, reagent grade, ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Alanine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Allyl bromide, reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Allyl bromide, ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, Wacker Chemie AG, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol odwodniony, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glutathione, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cysteine hydrochloride monohydrate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Glutathione, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Streptomycin sulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Alanine, ≥99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutathione reduced, BioXtra, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutathione reduced, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Creatinine, anhydrous, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutathione reduced, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.