Merck
Further evidence supporting the Diff-Quik stain for sperm chromatin integrity testing.
The Journal of reproductive medicine (2015-03-10)
Kellie W Edwards, Philip J Chan, Albert K Wei, Johannah U Corselli, John D Jacobson
ABSTRAKT
To correlate intracytoplasmic sperm injection (ICSI) fertilization with chromatin status assessed by the Diff-Quik procedure modified with a one-minute soak step, and to determine the association of chromatin status with in vitro fertilization (IVF) pregnancy. This was a retrospective study of 81 IVF patients. Gradient-centrifuge washed sperm remaining after ICSI were fixed, stained by Diff-Quik, immersed in water for 1 minute, and analyzed under oil immersion light microscopy. Sperm nuclear coloration (types A-D), strict morphology, fertilization, and pregnancy status were determined. Sperm with light purple staining (type A) were correlated (R = 0.48, p < 0.05) with ICSI fertilization. The intraassay and interassay coefficients of variation were 5.9% and 4.1%, respectively. Sperm strict normal morphology was correlated neither with ICSI fertilization (R = 0.24, p > 0.05) nor with type A sperm (R = 0.35, p > 0.05). Sperm incubated in Fenton reagent that damaged DNA showed a time-dependent decrease in percent type A sperm. However, there was no correlation with IVF pregnancy status. This retrospective study showed that the inclusion of a one-minute soak step post-Diff-Quik staining enhanced the detection of sperm chromatin abnormalities related to ICSI fertilization. Fenton reagent-treated sperm suggested that the staining patterns correlated with DNA damage. A large prospective trial should be undertaken to confirm these findings.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, ≥30%, for trace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 34.5-36.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w), for ultratrace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate heptahydrate, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate heptahydrate, suitable for plant cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate heptahydrate, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate heptahydrate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Hydrogen peroxide solution, 3%, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 50 wt. % in H2O, stabilized
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol metylowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.