- Exploring the isoform selectivity of TGX-221 related pyrido[1,2-a]pyrimidinone-based Class IA PI 3-kinase inhibitors: synthesis, biological evaluation and molecular modelling.
Exploring the isoform selectivity of TGX-221 related pyrido[1,2-a]pyrimidinone-based Class IA PI 3-kinase inhibitors: synthesis, biological evaluation and molecular modelling.
Bioorganic & medicinal chemistry (2015-04-22)
Andrew J Marshall, Claire L Lill, Mindy Chao, Sharada V Kolekar, Woo-Jeong Lee, Elaine S Marshall, Bruce C Baguley, Peter R Shepherd, William A Denny, Jack U Flanagan, Gordon W Rewcastle
PMID25890698
ABSTRAKT
A novel series of TGX-221 analogues was prepared and tested for their potency against the p110α, p110β, and p110δ isoforms of the PI3K enzyme, and in two cellular assays. The biological results were interpreted in terms of a p110β comparative model, in order to account for their selectivity towards this isoform. A CH2NH type linker is proposed to allow binding into the specificity pocket proposed to accommodate the high p110β-selectivity of TGX-221, although there was limited steric tolerance for substituents on the pendant ring with the 2-position most favourable for substitution.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.