Merck
  • Dual effects of a lectin from the green seaweed Caulerpa cupressoides var. lycopodium on inflammatory mediators in classical models of inflammation.
Dual effects of a lectin from the green seaweed Caulerpa cupressoides var. lycopodium on inflammatory mediators in classical models of inflammation.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.] (2015-10-03)
Ismael Nilo Lino de Queiroz, Ana Luíza Gomes Quinderé, José Ariévilo Gurgel Rodrigues, Edfranck de Sousa Oliveira Vanderlei, Natássia Albuquerque Ribeiro, Renata Line da Conceição Rivanor, Kátia Alves Ribeiro, Chistiane Oliveira Coura, Karuza Maria Alves Pereira, Hellíada Vasconcelos Chaves, Mirna Marques Bezerra, Ianna Wivianne Fernandes de Araújo, Norma Maria Barros Benevides
ABSTRAKT
Wide biotechnological investigations of only a limited number of seaweed lectins have been performed. We previously demonstrated the anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of a lectin isolated from the green seaweed Caulerpa cupressoides var. lycopodium (CcL). Herein, we further studied the mechanisms of action of CcL. Classical acute inflammation models induced by different flogistic agents were used to evaluate the anti-inflammatory action of CcL. CcL was injected locally into the rat paw to verify a possible pro-inflammatory outcome. CcL (0.1, 1 or 10 mg/kg; i.v.) reduced the carrageenan-induced rat paw edema and neutrophilic infiltration, which was not altered by either mucin (inhibitor of CcL carbohydrate-binding site) or ZnPP-IX (specific HO-1 inhibitor). Immunohistochemical analyses showed that CcL (1 mg/kg) reduced the expression of the cytokines IL-1β, TNF-α, IL-6 and COX-2. CcL (0.1, 1 or 10 mg/kg) inhibited dextran, and CcL (1 mg/kg) inhibited histamine-induced rat paw edema. Both effects were reversed by mucin inhibition. CcL (1 mg/kg) was ineffective for the treatment of serotonin- and bradykinin-induced rat paw edema. When injected via the i.pl. route, CcL (10 mg/kg) elicited rat paw edema involving a wide range of mediators. The anti-inflammatory action of CcL involves the inhibition of IL-1β, TNF-α, IL-6 and COX-2 expression and histamine H1 receptors. When locally administered, CcL exerts pro-inflammatory actions.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine dihydrochloride, Suitable for use in glucose determination
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Indomethacin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Indomethacin, 98.0-102.0%, meets EP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine dihydrochloride, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Histamine, ≥97.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, Molecular Biology, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic solution, 1.0 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hematoxylin
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hematoxylin, certified by the BSC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic, reagent grade, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic, 99.95% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic, anhydrous, suitable for luminescence, Molecular Biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic, ACS reagent, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.