Merck
Peroxide-based oxygen generating topical wound dressing for enhancing healing of dermal wounds.
Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society (2015-06-09)
Prafulla K Chandra, Christina L Ross, Leona C Smith, Seon S Jeong, Jaehyun Kim, James J Yoo, Benjamin S Harrison
ABSTRAKT
Oxygen generating biomaterials represent a new trend in regenerative medicine that aims to generate and supply oxygen at the site of requirement, to support tissue healing and regeneration. To enhance the healing of dermal wounds, we have developed a highly portable, in situ oxygen generating wound dressings that uses sodium percarbonate (SPO) and calcium peroxide (CPO) as chemical oxygen sources. The dressing continuously generated oxygen for more than 3 days, after which it was replaced. In the in vivo testing on porcine full-thickness porcine wound model, the SPO/CPO dressing showed enhanced wound healing during the 8 week study period. Quantitative measurements of wound healing related parameters, such as wound closure, reepithelialization, epidermal thickness and collagen content of dermis showed that supplying oxygen topically using the SPO/CPO dressing significantly accelerated the wound healing. An increase in neovascularization, as determined using Von Willebrand factor (vWF) and CD31 staining, was also observed in the presence of SPO/CPO dressing. This novel design for a wound dressing that contains oxygen generating biomaterials (SPO/CPO) for supplying topical oxygen, may find utility in treating various types of acute to chronic wounds.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-12C solution, 20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol solution, 83.5-89.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Formaldehyde solution, stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Formaldehyde solution, contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.