HPLC Analysis of Spice Cannabinoids on Ascentis® Express F5
Materiały
produkt powiązany
Spice Cannabinoid Mix solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®HU-210 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, (Spice Cannabinoid), certified reference material, Cerilliant®JWH-018 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®JWH-073 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] 50 mM ammonium formate; [B] water; [C] acetonitrile; (10:35:55, A:B:C)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
4075 psi (281 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 200 nm
injection
3 μL
sample
100 μg/mL in 45:55 water:acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Syntetyczne kannabinoidy (np. "Spice") to rodzaj dopalaczy, które zapewniają haj podobny do tego po zażyciu marihuany. Nowe syntetyczne kannabinoidy są stale wprowadzane, ponieważ dostawcy modyfikują struktury molekularne. Zdolność do szybkiej i niezawodnej identyfikacji stale zmieniającej się populacji tych związków jest poważnym wyzwaniem analitycznym, przed którym stoją chemicy sądowi. Poniżej przedstawiono szybki rozdział ośmiu z tych związków na kolumnie Ascentis Express F5. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.