Merck
Środki przeciwpieniące
Numery produktów
A6426 Antifoam 204
A8311 Antifoam 204 (autoklawowany)
A5633 Koncentrat przeciwpianowy A
A6582 Koncentrat przeciwpianowy A Klasa biologii molekularnej
A5757 Antifoam B Emulsion
A8011 Antifoam C Emulsion
A5758 Antifoam Y-30 Emulsion
A6457 Antifoam Y-30 Emulsion Molecular biology grade
Przechowywać w temperaturze pokojowej
Opis produktu
Antifoamy są dostarczane jako dwa podstawowe typy kompozycji lub ich mieszaniny. Organiczne środki przeciwpieniące są pochodzenia syntetycznego. Antifoamy na bazie silikonu są ogólnie uważane za polimery siloksanowe i są również syntetyczne. Nasi dostawcy zazwyczaj uważają dokładny skład za zastrzeżony.
Produkty A6582A6457&i A8582 są wymienione jako Molecular Biology Grade i zostały przetestowane pod kątem stosowania w fermentacji bakteryjnej. Nie stwierdzono znaczącego hamowania, gdy E. coli lub B. subtilis jest hodowany w bulionie Terrific Broth uzupełnionym skutecznymi stężeniami środków przeciwpieniących. Produkty te mają indywidualne arkusze danych dostępne na żądanie.
Organiczne środki przeciwpieniące
Antifoam 204 (A6426 and A8311)
Antifoam 204 zawiera 100% składników aktywnych i jest mieszaniną organicznych niesilikonowych dyspersji polieterowych na bazie polipropylenu. Nie zawiera oleju mineralnego. Antifoam 204 sam w sobie może być uważany za środek powierzchniowo czynny, ale nie zawiera innych środków powierzchniowo czynnych. Ten produkt jest syntetyczny i nie pochodzi ze źródeł zwierzęcych ani roślinnych. Antifoam 204 może być wielokrotnie sterylizowany. Właściwości płynięcia Antifoam 204 są takie, że można go pompować do fermentora w razie potrzeby.
Zalecamy stężenie początkowe od 0,005% do 0,01% do stosowania w pożywkach mikrobiologicznych. Należy określić optymalną ilość środka przeciwpieniącego wymaganą do różnych zastosowań. Antifoam 204 jest rozpuszczalny w metanolu, etanolu, toluenie, ksylenie, perchloroetylenie i zimnej wodzie o temperaturze poniżej 15°C. Jest nierozpuszczalny w ciepłej wodzie i glikolu etylenowym.
Wygląd: Klarowna, bezbarwna lepka ciecz
Gęstość: 1,01 g/ml
Lepkość: 400 cps
Punkt zmętnienia: 18,0-21,0 °C w 1% roztworze wodnym
A8311 jest dostarczany w autoklawie do warunków aseptycznych.
Uwaga: Antifoam 204 (100% organiczne środki odpieniające) zastępuje Antifoam 289 (99% organiczny środek odpieniający plus 1% glikol krzemowy jako środek zwiększający rozprowadzalność).
Silikonowe środki przeciwpieniące
Składnikiem aktywnym środków przeciwpieniących jest polimer na bazie silikonu o masie cząsteczkowej w zakresie od 3200 do 16 500 Da. Produkty te składają się z cząstek o wielkości od 10 do 40 mikronów i mogą być usuwane przez filtrację.
Silikonowe środki przeciwpieniące są zawiesinami i muszą być mieszane przed pobraniem próbki z pojemnika, aby zapewnić reprezentatywne pobieranie próbek. Aby usunąć ślady tego typu środków przeciwpieniących z naczyń szklanych, należy umyć je gorącą wodą z mydłem, a następnie alkoholem (izopropanolem) lub wybielaczem.
Autoklawowanie może spowodować rozdzielenie faz i może wymagać ponownego wymieszania emulsji. W każdej z emulsji Antifoam obecny jest inny emulgator.
Emulsje Antifoam B, C i Y-30 zawierają konserwanty chroniące przed rozwojem drobnoustrojów. Długotrwałe przechowywanie rozcieńczonego materiału może osłabić ten efekt przeciwdrobnoustrojowy i może być wymagany dodatkowy środek konserwujący.
Antifoam A Concentrate (A5633 and A6582)
Antifoam A Concentrate to niezwykle skuteczny środek przeciwpieniący do systemów wodnych i niewodnych. Składa się w 100% z aktywnego polimeru silikonowego. Nie zawiera emulgatorów. Antifoam A Concentrate jest zazwyczaj skuteczny w stężeniu 1-100 ppm. Antifoam A Concentrate powinien być rozcieńczony 3-10 częściami glikolu propylenowego (wodny) lub oleju roślinnego (niewodny) przy powolnym mieszaniu. Produkt będzie stabilny w zakresie pH od 5 do 9. Antifoam A Concentrate można dodawać bezpośrednio do pożywki fermentacyjnej, ale nie zaleca się pompowania go do fermentora w razie potrzeby.
Wygląd: Szara ciecz
Gęstość: 0.97 g/ml w 25°C
Antifoam B Emulsion (A5757)
Antifoam B Emulsion to wodna emulsja zawierająca 10% aktywnego silikonu. Zawiera niejonowe emulgatory inne niż te w emulsjach Antifoam C i Y-30.
Antifoam B Emulsion można wstępnie rozcieńczyć 3-10 częściami chłodnej wody, aby ułatwić dyspersję. Wstępnie rozcieńczone zawiesiny należy zużyć natychmiast. Emulsja Antifoam B jest zazwyczaj skuteczna przy 1-100 ppm. Właściwości płynięcia emulsji Antifoam B są takie, że można ją pompować w razie potrzeby do systemu fermentora z wystarczającym mieszaniem, aby rozproszyć środek przeciwpieniący.
Wygląd: Biała emulsja
pH: ~6,5
Gęstość: 1.0 w 25 °C
A8011 Antifoam C Emulsion
Antifoam C Emulsion jest wodną emulsją zawierającą 30% aktywnego silikonu. Zawiera niejonowe emulgatory inne niż te w emulsjach Antifoam B i Y-30.
Antifoam C Emulsion można wstępnie rozcieńczyć 3-10 częściami chłodnej wody w celu ułatwienia dyspersji. Wstępnie rozcieńczone zawiesiny powinny być użyte natychmiast.
Antifoam C Emulsion jest zazwyczaj skuteczny przy 1-10 ppm. Właściwości płynięcia emulsji Antifoam C są takie, że można ją pompować w razie potrzeby do systemu fermentora z wystarczającym mieszaniem, aby rozproszyć środek przeciwpieniący.
Wygląd: Biała emulsja
pH: ~3
Gęstość: 1.0 w 25 °C
Antifoam Y-30 Emulsion (A5758 and A6457)
Antifoam Y-30 Emulsion to wodna emulsja zawierająca 30% aktywnego silikonu. Zawiera niejonowe emulgatory inne niż te w emulsjach Antifoam B i C.
Antifoam Y-30 Emulsion można wstępnie rozcieńczyć 3-10 częściami chłodnej wody, aby ułatwić dyspersję. Wstępnie rozcieńczone zawiesiny należy zużyć natychmiast. Emulsja Antifoam Y-30 jest zazwyczaj skuteczna przy 1-100 ppm. Właściwości płynięcia emulsji Antifoam Y-30 są takie, że można ją pompować w razie potrzeby do systemu fermentora z wystarczającym mieszaniem, aby rozproszyć środek przeciwpieniący.
Wygląd: Biała emulsja
pH: ~3
Gęstość: 1.0 w 25 °C
Antifoam SE-15 (A8582)
Antifoam SE-15 jest 10% emulsją aktywnego polimeru silikonowego i niejonowych emulgatorów. Ten środek przeciwpieniący jest rozpuszczalny w wodzie i skuteczny zarówno w gorących, jak i zimnych systemach. Może być wielokrotnie sterylizowana w autoklawie. Właściwości płynięcia Antifoam SE-15 są takie, że można go pompować do fermentora w razie potrzeby.
Wygląd: Mlecznobiała ciecz
Gęstość: 1,0 g/mL
Lepkość: 2000 cps
Środki ostrożności i zastrzeżenia
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Przechowywanie/Stabilność
Zalecana temperatura przechowywania antypian to temperatura pokojowa.
Sposób użycia
Antypiany powinny być dodawane przed punktem, w którym pojawia się piana. Alternatywnie, środek przeciwpieniący można stosować w postaci dostarczonej, przecierając dysze napełniające, brzegi kadzi przetwórczych lub na ekranie zawieszonym nad systemem spieniania. Jednym z najczęstszych zastosowań środków przeciwpieniących jest fermentacja mikrobiologiczna.
Ponieważ nie można przewidzieć skuteczności środka przeciwpieniącego dla konkretnego zastosowania, środki przeciwpieniące powinny być również testowane w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności odpieniania w reprezentatywnych warunkach hodowli dla każdego mikroorganizmu. Należy stosować zmienne składu pożywki, temperatury, pH, mieszania i napowietrzania przewidywane dla ostatecznych warunków eksperymentalnych lub fermentacyjnych. Jeśli środek przeciwpieniący nie jest skuteczny w tych warunkach testowych, można dodać większą ilość środka przeciwpieniącego lub przetestować inny rodzaj środka przeciwpieniącego.
Zastosowania
Zastosowanie silikonów przeciwpieniących w technice fermentacji mikrobiologicznej.1
Powstawanie piany i późniejsze uszkodzenia/utraty komórek w warstwie piany okazały się być głównymi problemami wpływającymi na wzrost komórek i produkcję przeciwciał monoklonalnych (MAb) w bioreaktorach z mieszaniem i rozprężaniem zarówno dla pożywek z dodatkiem surowicy, jak i bez surowicy. Środki powierzchniowo czynne w pożywkach hodowlanych miały głęboki wpływ na wzrost komórek poprzez zmianę zarówno właściwości pęcherzyków, jak i jakości tworzonej piany.2 Dodanie wysokich stężeń silikonowych środków przeciwpieniących do zawiesiny komórek hybrydoma w kolumnie pęcherzykowej zmniejsza wskaźnik śmierci w przypadku stosowania pożywki bez składnika ochronnego.3
Zbadano mechanizm antypienienia w niejonowym roztworze surfaktantu Triton™ X-100 z silikonowymi polieterami, tak zwanymi "antypianami punktu zmętnienia"". Badania punktu zmętnienia (CP) wykazały, że CP układu mieszanego Triton X-100 / polieter silikonowy znajduje się pomiędzy CP pieniących się i przeciwpieniących środków powierzchniowo czynnych, ze względu na tworzenie mieszanych miceli.4
Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym został użyty do bezpośredniej ekstrakcji leków z osocza przed analizą. Płyn w stanie nadkrytycznym był bezpośrednio przepuszczany przez próbki osocza z dodatkiem obojętnego (flawon) lub kwaśnego (ketorolak) leku. Dodanie środka przeciwpieniącego do osocza przed ekstrakcją było wymagane w celu uniknięcia zatkania ogranicznika spowodowanego denaturacją białek osocza przez płyn nadkrytyczny.5
Referencje
1.
Zalay L, Gebhardt I, Kiss I, Vághy T, Inczefi I. 1965 . The application of antifoam silicones in the microbiological fermentation technic Zentralbl. . Bakteriol. Orig . 197(1):118-26.
2.
Zhang S, Handa-Corrigan A, Spier R. 1992. Foaming and media surfactant effects on the cultivation of animal cells in stirred and sparged bioreactors. Journal of Biotechnology. 25(3):289-306. https://doi.org/10.1016/0168-1656(92)90162-3
3.
van der Pol LA, Bonarius D, van de Wouw G, Tramper J. 1993. Effect of silicone antifoam on shear sensitivity of hybridoma cells in sparged cultures. Biotechnol. Prog.. 9(5):504-509. https://doi.org/10.1021/bp00023a009
4.
Németh Z, Rácz G, Koczo K. 1998. Foam Control by Silicone Polyethers?Mechanisms of ?Cloud Point Antifoaming?. Journal of Colloid and Interface Science. 207(2):386-394. https://doi.org/10.1006/jcis.1998.5777
5.
Liu H, Wehmeyer KR. 1994. Supercritical fluid extraction as a sample preparation technique for the direct isolation of drugs from plasma prior to analysis. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. 657(1):206-213. https://doi.org/10.1016/0378-4347(94)80089-8
Właściwości fizyczne środków przeciwpieniących są dostarczane przez naszych dostawców.
Triton jest znakiem towarowym Union Carbide Corp.
RBG,VC,MAM 12/05-1