Hodowla wirusów
Pierwotne, ludzkie diploidalne i ciągłe linie komórkowe do izolacji i namnażania wirusów oraz szczepionek na bazie wirusów
Pojawienie się technik hodowli komórkowej zasadniczo zmieniło izolację i namnażanie wirusów w warunkach laboratoryjnych. Systemy produkcyjne oparte na komórkach oferują wygodne i opłacalne podejście do izolacji, wykrywania i identyfikacji wirusów. Większa kontrola procesu przyczynia się do bardziej niezawodnego i dobrze scharakteryzowanego produktu, z szybszymi i krótszymi cyklami produkcyjnymi niż w przypadku systemów produkcyjnych opartych na zwierzętach i jajach.
Komórkowe systemy produkcyjne do hodowli wirusów i produkcji szczepionek są ważne dla:
- Wykrywania/identyfikacji wirusów: Hodowle komórkowe zapewniają odpowiednie środowisko do wykrywania i identyfikacji wielu ludzkich patogenów wirusowych, umożliwiając ważne badania mikroskopowe w celu uzyskania dowodów na proliferację wirusów. Dokładna identyfikacja wirusa jest ważna dla zapewnienia terminowego i odpowiedniego leczenia, a także może ułatwić wykrywanie mieszanych infekcji wirusowych.
- Badania interakcji gospodarz-patogen: Innowacje w biologii komórkowej umożliwiły głębszy i bardziej złożony wgląd w interakcje gospodarz-patogen w celu badania patogenezy. In vitro systemy hodowli komórkowej mogą ułatwić dostęp eksperymentalny do badania trybu i czynników etiologicznych infekcji wirusowej.
- Struktura i replikacja wirusa: Materiał genetyczny i metody replikacji różnią się znacznie między różnymi typami wirusów. Systemy hodowli komórkowej mogą ułatwić wzrost wirusa i wyjaśnić rozwój oraz interakcje z komórkami gospodarza na każdym etapie replikacji.
- Produkcja szczepionek: Komórkowe systemy produkcji szczepionek oferują elastyczne i opłacalne podejście do zaspokajania potrzeb w zakresie produkcji szczepionek. Producenci mogą dostarczać szczepionki szybciej i w większych ilościach, aby złagodzić niedobory szczepionek podczas epidemii, gdy tradycyjne systemy produkcji oparte na jajach mogą okazać się niewystarczające. Szczepionki oparte na wirusach produkowane w komórkach ssaków mogą również zapewniać lepszą ochronę przed infekcjami wirusowymi, ponieważ dokładniej replikują wirusy w obiegu niż szczepionki produkowane w kurzych jajach.
Systemy hodowli komórkowej stosowane do namnażania wirusów mogą wykorzystywać komórki pierwotne, półciągłe linie komórkowe i ciągłe linie komórkowe:
>.
| Pierwotne linie komórkowe | Ludzkie komórki diploidalne (Półciągłe linie komórkowe) | Ciągłe linie komórkowe |
|---|---|---|
|
|
|
| Linia komórkowa | Pochodzenie | Środki zakaźne< |
|---|---|---|
| A549 | ludzki rak płuc | Adenowirus,1 HSV,2 grypa,3 odra,4 świnka,4 paragrypy,5 wirusa polio,6 syncytialnego wirusa oddechowego (RSV),6 rotawirus,7 wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV),8 metapneumowirus (MPV)9 |
| BHK 21 (klon 13) | nerka chomika syryjskiego | ludzki adenowirus D,10 reowirus 3,11 wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (szczep Indiana),12 denga,13 grypa,13 wścieklizna,13 pryszczyca,14 różyczka,15 |
| CV-1. | Fibroblast nerki afrykańskiej małpy zielonej | RSV,16, odra,16, HSV,17VZV,18 |
| HeLa | human cervix adenocarcinoma & | Poliovirus typu I,19 adenovirus typu 3,20 CMV,21 echowirus,22 HSV23 poliovirus,24 rhinovirus,25 wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (szczep Indiana),26 VZV27 |
| LLCMK2 | Nerka małpy rezus | .Poliowirus typu 1,17 enterowirus,28 rinowirus,29 grupy poxwirusów30 |
| McCoy | Fibroblast mysi | HSV32 |
| MDCK & | Madin-Darby canine kidney | .Grypa A,31 grypa B, niektóre typy adenowirusów,33 reowirusy34 |
| MRC-5 | ludzkie płuco płodowe | CMV,35 HSV,36 adenowirus,37 grypa,38 świnka,39 echowirus,40 wirus polio,41 rinowirus,42 RSV,43&VZV,27 |
| NCI-H292 | Płuco ludzkie, rak śluzowo-naskórkowy | Wirus Vaccinia, 44 HSV,45 adenowirus,46 wirus odry,47 reowirusy,48 poliomawirus BK,49 RSV,50 niektóre szczepy grypy A,51 większość enterowirusów,52 i rinowirusy53 |
| Vero | Afrykańska zielona małpia nerka | Coxsackie B,54 HSV,55 odra,56 świnka,57 wirus polio typu 3,58&rotawirus,59 różyczka,60 |
| Vero76 | Afrykańska zielona małpia nerka | Coxsackie B,61 HSV,62 Wirus Zachodniego Nilu,63 |
| Wi 38 | Płuco płodu ludzkiego | Adenowirus,64 CMV,65 echowirus,66 HSV,67 świnka,68 grypa,69 rinowirus,70 RSV,71 VZV,72 |