Merck
Strona głównaKultura komórek drobnoustrojówWprowadzenie do pożywek dla drobnoustrojów
Wprowadzenie do pożywek dla drobnoustrojów
.Wprowadzenie do pożywek mikrobiologicznych
Badania mikrobiologiczne wymagają dostępności różnych gatunków bakterii, drożdży lub wirusów w laboratorium. Procesy na dużą skalę, takie jak fermentacja, produkcja białek i szczepionek, wymagają dużej liczby bakterii w stanie fizjologicznie aktywnym. Odpowiednia pożywka, która zapewnia odpowiednie środowisko biochemiczne i zachowuje wszystkie cechy drobnoustrojów, jest zatem wymagana do różnych zastosowań.
Każda pożywka mikrobiologiczna powinna zawierać źródła pożywienia, energii, niezbędnych minerałów, środków buforujących i wskaźników pH. Czasami zawierają one również środki selektywne i zestalające. Obligatoryjne pasożyty, takie jak bakteriofagi, mogą być hodowane w pożywce, która zawiera również bakterie gospodarza.
Poniżej wymieniono podstawowe składniki typowej pożywki dla drobnoustrojów:
  • Źródła odżywcze - źródła białek, witamin, minerałów i węglowodanów; głównie mieszanina peptonu i ekstraktu mięsnego
  • Źródła energetyczne - źródła węglowodanów; głównie glukoza
  • Niezbędne minerały - źródła mikro i makro minerałów; głównie obecne w peptonie i ekstrakcie mięsnym
  • Środki buforujące - środki utrzymujące optymalne pH; głównie specyficzne aminokwasy, fosforany, cytryniany i zwitteriony
  • Wskaźniki pH - środki wskazujące zmiany pH pożywki poprzez zmianę koloru; głównie czerwień fenolowa
  • Środki selektywne - środki, które umożliwiają wzrost tylko określonych bakterii; przykładami są antybiotyki, telluryny, azydki i sole żółciowe
  • Środki zestalające - środki, które utrzymują pożywkę w stanie stałym lub półstałym, jeśli jest to wymagane; powszechnie stosowanym środkiem jest agar, chociaż czasami stosuje się żelatynę
  • Specyficzne substancje, takie jak czynniki wzrostu, enzymy mogą być włączone do pożywki dla określonych bakterii
Rodzaje pożywek mikrobiologicznych
  • Podłoża proste lub podstawowe: Zawierają bulion odżywczy i wodę peptonową; używane rutynowo do izolowania i hodowli różnych bakterii w laboratorium badawczym biologii molekularnej
  • Podłoża złożone: Zawierają mieszaninę różnych składników odżywczych; dokładny skład źródła aminokwasów nie jest określony. Przykłady obejmują agar czekoladowy, agar MacConkeya, podłoże Lowensteina-Jensena
  • Podłoża zdefiniowane: Zawierają znane i zdefiniowane źródła węgla i azotu wymagane przez niektóre bakterie
  • Podłoża specjalne: Zawierają specyficzne substancje, które pobudzają wzrost wybrednych bakterii, zniechęcają do wzrostu niepożądane bakterie lub zawierają wskaźniki, które rozróżniają różne typy bakterii
Nazwa.WprowadzenieZastosowanie
Podłoża bakteryjne
Podłoże LBBroth lizogeniczny lub LB jest najpopularniejszym i najczęściej stosowanym podłożem do hodowli E. coli. Po raz pierwszy została stworzona przez Bertaniego G do hodowli szczepu wskaźnikowego Shigella. LB to bogata pożywka zawierająca pepton, ekstrakt drożdżowy, NaCl i agar (w przypadku pożywki stałej). W zależności od stężenia NaCl, podłoże LB można sklasyfikować następująco: LB - Miller, LB - Lennox i LB - low salt.Podłoża LB są odpowiednie do nieselektywnej hodowli szczepów E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków. Płytki zawierające sterylny agar LB z lub bez antybiotyków są również dostępne do selektywnej hodowli antybiotykoopornych szczepów E. coli.
Minimalne sole (M9)Podłoże M9 zawiera niezbędne sole i azot.Podłoże Minimal Salts (M9) jest odpowiednie do nieselektywnej hodowli szczepów E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Broth Terrific - zmodyfikowanyBroth Terrific to pożywka bogata w składniki odżywcze, która zapewnia wyższą wydajność bakterii w krótszym czasie.Broth Terrific (zmodyfikowany) jest odpowiedni do nieselektywnej hodowli szczepów E. coli do klonowania i wysokowydajnej produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Podłoże Hanahan's Broth (SOB Medium)Podłoże SOB ma wyższą zawartość peptonu, aminokwasów i peptydów niż podłoże LB.Hanahan's Broth (pożywka SOB) umożliwia przygotowanie wysokowydajnych komórek kompetentnych.
Podłoże SOCPodłoże SOC jest zmodyfikowanym podłożem SOB z dodatkiem glukozy. W obecności glukozy procesy komórkowe wykorzystujące inne cukry są tłumione. Ekspresja rekombinowanych białek, które mogą wpływać na fizjologię komórek gospodarza, jest hamowana, co skutkuje wysoką wydajnością reakcji transformacji.Podłoże SOC umożliwia wysokowydajną transformację kompetentnych komórek.
Podłoże 2X YTPodłoże 2X YT zawiera podwójne stężenie ekstraktu drożdżowego w porównaniu do typowego podłoża LB. Jest przydatna do wzrostu i utrzymania wysokiej gęstości komórek przez dłuższy okres wzrostu.Podłoże 2X YT jest odpowiednie do nieselektywnej hodowli bakteriofaga M13 i szczepów E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
NZCYM BrothNZCYM Broth to bogaty w składniki odżywcze bulion z aminokwasami, peptydami, witaminami i niskim stężeniem soli.NZCYM Broth jest odpowiedni do nieselektywnej hodowli bakteriofagów lambda i szczepów E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Podłoża dla drożdży
Podłoża dla drożdży.Yeast Nitrogen Base z aminokwasami lub bezYeast Nitrogen Base to bogata w składniki odżywcze pożywka ze źródłami azotu, witamin, pierwiastków śladowych i soli. Działa jako podstawowa pożywka dla większości reakcji fermentacyjnych z udziałem kultur drożdży.Yeast Nitrogen Base z dodatkiem i bez dodatku aminokwasów do uprawy drożdży i do klasyfikacji opartej odpowiednio na wymaganiach dotyczących aminokwasów i węgla.
Podłoże fagowe
NZ Amine®BrothNZ Amine® Broth to bogata w składniki odżywcze pożywka z aminokwasami, peptydami, witaminami i niskim stężeniem soli.NZ Amine® Broth jest odpowiedni do wzrostu bakteriofaga lambda.
Tabela 1Rodzaje pożywek dla drobnoustrojów
FAQs
Jakie są różnice między preparatami Luria, Lennox i Miller LB?
LB (pierwotnie nazywany bulionem lizogenicznym) początkowo składał się z tryptonu, ekstraktu drożdżowego, NaCl i glukozy. Wkrótce potem glukoza została pominięta (wersja Millera), a później zawartość NaCl obniżona o połowę (wersja Lennoxa). Do niektórych zastosowań wymagana jest jeszcze niższa zawartość soli (wersja Lurii o niskiej zawartości soli).
Jaka jest różnica między produktami LB - Miller?
LB - Miller jest dostępny w wielu rodzajach, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Różne formaty produktu obejmują postać proszku i płynu. Postać proszku jest również dostępna z agarem do łatwego przygotowania płytki LB-agar.L2542 (LB Miller w płynie)L3522 (LB Miller w proszku)L3147 (LB Miller w proszku z agarem)
Które podłoże do hodowli bakterii jest najlepszym wyborem dla mojego zastosowania?
Każdy z bulionów będzie prawdopodobnie bardzo dobrze hodował E. LB - Miller i LB - Lennox są używane do wzrostu i utrzymania E. coli, produkcji plazmidów DNA i produkcji białek. Preparat Lennox ma niższą zawartość soli wymaganą dla niektórych antybiotyków selekcyjnych wrażliwych na sól. LB - Luria o niskiej zawartości soli jest używana do specjalnych zastosowań, w których wzrost E. coli lub inne ograniczenia wymagają najniższej możliwej zawartości soli.Terrific Broth jest używany do produkcji białek o wyższej wydajności i produkcji plazmidów DNA o wysokiej wydajności, ze względu na szybszy wzrost E. coli w tym podłożu.SOB jest używany do produkcji białek, produkcji plazmidów DNA i generowania wysokowydajnych komórek kompetentnych.SOC jest używany do początkowego wzrostu komórek kompetentnych i procedury transformacji.
Czy dodanie magnezu do podłoża hodowlanego zwiększy gęstość komórek?
W preparatach bulionu mikrobiologicznego, które nie zawierają jeszcze magnezu, dodanie 10-20 mM MgCl2 lub MgSO4 może zwiększyć gęstość komórek. Konieczne może być również zwiększenie prędkości wytrząsania w inkubatorze.
Przewodnik wyboru pożywek mikrobiologicznych
NazwaKomponentyProduct No.    Format  Uwagi przygotowawczeAplikacja
LB - Miller
  •  10 g/L Tryptonu
  • 5 g/L ekstraktu drożdżowego
  • 10 g/L NaCl
L2542PłynGotowy do użyciaNadaje się do regularnej hodowli E. coli.
  • 10g/L Tryptone
  • 10g/L NaCl
  • 5g/L Ekstrakt drożdżowy
L3522ProszekZmieszać 25 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  • 15g/L Agaru
  •  10g/L Tryptonu&
  • 10g/L NaCl 
  • 5g/L Ekstrakt drożdżowy
L3147Proszek z agaremWymieszać 40 g w 1 l wody, podgrzać do rozpuszczenia; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  •  15g/L Agar
  •  10g/L Tryptone 
  • 10g/L NaCl&
  • 5g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 100μg/mL ampicyliny
.L5667Płytki Agar z ampicyliną 100 μg/mLGotowe do użycia
  •  15g/L Agar
  •  10g/L Tryptone 
  • 10g/L NaCl 
  • 5g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 50μg/mL ampicyliny
L0168Płytka Agar z ampicyliną 50 μg/mL
  •  15g/L Agar
  •  10g/L Tryptone&
  • 10g/L NaCl
  •  5g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 50μg/mL kanamycyny
L0543Płytki agarowe z 50 ug/ml kanamycyny
  •  15 g/L Agar 
  • 10 g/L Trypton 
  • 10 g/L NaCl
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 100 μg/mL karbenicyliny
L0418Płytki Agar z karbenicyliną 100 μg/mL
LB - Lennox
  •  10 g/L peptonu
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego
  •  10 g/L NaCl
L3022ProszekWymieszać 20 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciemNadaje się do hodowli szczepów E. coli, które są wrażliwe na sól.
  • 15 g/L Agar
  •  10 g/L Trypton 
  • 5 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 5 g/L NaCl
L2897Proszek z agaremWymieszać 35 g w 1 l wody, podgrzać do rozpuszczenia; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  • 10 g/L Tryptone
  • 5 g/L Yeast Extract
  •  5 g/L NaCl 
  • 2.2 g/L obojętnych środków wiążących
L7275TabletkiDodaj każdą tabletkę 1,2 g do 48.3 ml wody; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  • 13.72g/L Agar 
  • 9.14g/L Tryptone 
  • 4.57 g/L Yeast Extract 
  • 4.57 g/L NaCl 
  • 1.6g/L obojętnych środków wiążących
L7025Tabletki z agaremDodaj każdą 1.68 g tabletki do 48.3 ml wody; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  •  10g/L Tryptone
    .
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 5 g/L NaCl
  •  0.6 g/L obojętnego środka wiążącego (tylko formuła EZMix)
L7658EZMix™Wymieszać 20.6 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  •  15 g/l agaru 
  • 10 g/l tryptonu
  •  5 g/l ekstraktu drożdżowego
  •  5 g/L NaCl
L7533EZMix™ z agaremWymieszać 35.6 g w 1 l wody, podgrzać do rozpuszczenia; autoklawować i schłodzić przed użyciem
  • 15g/L agaru 
  • 10g/L Tryptone
  •  5 g/L Yeast Extract
  •  5 g/L NaCl<
L5542.PłytkiGotowe do użycia
  • 10 g/L Trypton 
  • 5.0 g/L ekstraktu drożdżowego
  •  5.0 g/L NaCl
L9234PłynGotowy do użycia
LB - niska zawartość soli
  • 10 g/L peptonu
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 0.5 g/L NaCl (i 15 g/L agaru dla pożywki stałej)
.L3397ProszekWymieszać 15.5 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciemNadaje się do hodowli szczepów E. coli, które do wzrostu wymagają warunków o niskiej zawartości soli.
  • 15g/L Agar 
  • 10g/L Tryptone 
  • 5g/L Yeast Extract 
  • 0.5g/L NaCl
L3272Proszek z agaremWymieszaj 30.5 g w 1 l wody, podgrzać do rozpuszczenia; autoklawować i schłodzić przed użyciem
Overnight Express Instant LB Medium
  • Składniki Overnight Express Autoinduction System 1
  •  Bulion Luria Bertani (LB)
71757-MPożywka granulowanaWystarczy dodać zawartość opakowania EasyPak do 1 l sterylnej wody, uzupełnić 10 ml glicerolu i gotować w kuchence mikrofalowej przez 2 minuty do rozpuszczenia. Pożywka Overnight Express Instant LB jest również dostępna w butelkach o pojemności 1 kg. Granulowana pożywka zapewnia szybkie, jednolite rozpuszczanie w wodzie, zapobiega zbrylaniu się pożywki i pozwala uniknąć wdychania proszku unoszącego się w powietrzu.Umożliwia regulowaną ekspresję białek w E. coli, bez konieczności monitorowania hodowli lub dodawania IPTG podczas wzrostu komórek.
Overnight Express Instant TB Medium
  • Składniki Overnight Express Autoinduction System 1 
  • Podłoże Terrific Broth (TB)
71491Podłoże granulowaneEasyPak to woreczek z folii aluminiowej zawierający 60 g podłoża granulowanego, wystarczającego na 1 L hodowli. Wystarczy dodać zawartość EasyPak do 1 L sterylnej wody, uzupełnić 10 ml glicerolu i mikrofalować przez 2 minuty w celu rozpuszczenia. Pożywka Overnight Express Instant TB Medium jest również dostępna w butelkach o pojemności 1 kg. Granulowana pożywka zapewnia szybkie, jednolite rozpuszczanie w wodzie, zapobiega zbrylaniu się pożywki i pozwala uniknąć wdychania proszku unoszącego się w powietrzu.
Tabela 1LB Media
NameComponentsProduct No./b>KomponentyNr produktu FormatNr produktuFormat  Uwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
Sole minimalne (M9)
  • 33.9 g/L Na2HPO4.7H2O
  •  15 g/L KH2PO4 
  •  5 g/L NH4Cl i 2.5 g/L NaCl
M6030ProszekWymieszać 56.4 g w 1 l wody, aby uzyskać 5-krotny roztwór podstawowy; autoklawować, schłodzić i rozcieńczyć do 1-krotnego roztworu przed użyciemNadaje się do rekombinowanych szczepów E. coli
  •  15 g/L KH2PO4
  •  64 g/L Na2HPO4
  •  2.5 g/L NaCl 
  • 5.0 g/L NH4Cl
M9956PłynGotowy do użycia
Tabela 2Minimal Salts (M9)
NazwaSkładnikiNr produktuFormatUwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
Hanahan's Broth (SOB Medium)
  • 20 g/L tryptonu
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego
  •  2.4 g/L MgSO4
  •  0.5 g/L NaCl 
  • 0.186 g/L KCl
H8032ProszekMieszać 28 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciemUmożliwia przygotowanie
wysokowydajnych komórek kompetentnych.
Podłoże SOC
  • 20 g/L tryptonu
  •  5 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 4.8 g/L MgSO4
  • 3,603 g/L dekstrozy
  • 0,5 g/L NaCl
  • 0.186 g/L KCl
S1797.PłynGotowy do użyciaPodłoże SOC to zmodyfikowane podłoże SOB z dodatkiem glukozy. W obecności glukozy procesy komórkowe wykorzystujące inne cukry są tłumione. Ekspresja rekombinowanych białek, które mogą wpływać na fizjologię komórek gospodarza, jest hamowana, co skutkuje wysoką wydajnością reakcji transformacji. Umożliwia to wysokowydajną transformację kompetentnych komórek.
Tabela 3Minimal Salts (M9)
NameComponentsProduct No.FormatUwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
Terrific Broth - zmodyfikowany
  • 23.6 g/L ekstraktu drożdżowego 
  • 11.8 g/L tryptonu
  •  9.4 g/L K2HPO4 
  • 2.2 g/L KH2PO4
T5574PłynGotowy do użyciaNadaje się do nieselektywnej hodowli szczepów E. coli do klonowania i wysokowydajnej produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
T9179EZMix™Wymieszać 48.2 g w 1 l wody, dodać 4 ml glicerolu; autoklawować i schłodzić przed użyciem
Tabela 4Wspaniały rosół - zmodyfikowany
NazwaSkładnikiNr produktu.FormatUwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
2X pożywka YT
  •  16 g/L tryptonu
  • 10 g/L ekstraktu drożdżowego
  •  5 g/L NaCl
.Y1003PłynGotowy do użyciaNadaje się do nieselektywnej hodowli szczepów bakteriofaga M13 i E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Y2377ProszekZmieszać 31 g w 1 l wody; Autoklawować i schłodzić przed użyciem
Y2627EZMix™Zmieszać 31.6 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciem
Tabela 52X YT Medium
NazwaSkładnikiNr produktu.FormatUwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
NZCYM Broth
  • 10 g/L tryptonu
  • 5 g/L ekstraktu drożdżowego
  •  5 g/L NaCl
  •  1 g/L kasaminokwasów
  •  1 g/L MgSO4
N3643ProszekMieszać 22 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciemNadaje się do nieselektywnej hodowli bakteriofagów lambda i szczepów E. coli do klonowania, produkcji DNA, plazmidowego DNA i rekombinowanych białek. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Tabela 6Rosół NZCYM
NazwaSkładnikiNr produktu.FormatUwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
Baza azotowa z drożdży z aminokwasami
  • Źródła azotu: 
  • Siarczan amonu, 5.0 g/L
    Aminokwasy: 
  • L-histydyna, 10 mg/L
  •  DL-metionina, 20 mg/L
  •  DL-tryptofan, 20 mg/L
    Witaminy: 
  • biotyna, 2.0 
  • Pantotenian wapnia, 400 
  • Kwas foliowy, 2.0 
  • Inositol, 2.0 mg/l;
  • kwas nikotynowy, 400 
  • kwas p-aminobenzoesowy, 200 
  • Chlorowodorek pirydoksyny, 400 
  • Ryboflawina, 200 
  • Tiamina HCL, 400
    Pierwiastki śladowe: 
  • Kwas borowy 
  • Siarczan miedzi 
  • Jodek potasu 
  • Chlorek żelaza
    .
  •  Siarczan magnezu
  •  Molibdenian sodu
  •  Siarczan cynku
    Sole: 
  • Fosforan potasu jednozasadowy, 1.0 g/L
  • Siarczan magnezu, 0,5 g/L 
  • Chlorek sodu, 0,1 g/L 
  • Chlorek wapnia, 0.1 g/L
Y1250ProszekWymieszaj 6.7 g w 100 ml wody, dodać 5 g glukozy, aby uzyskać 10-krotny roztwór podstawowy; przefiltrować sterylnie i rozcieńczyć do 1-krotności sterylną wodą przed użyciemYeast Nitrogen Base to wysoce referencyjna pożywka wzrostowa stosowana do hodowli drożdży. Ten bogaty w składniki odżywcze bulion mikrobiologiczny zawiera aminokwasy, azot, witaminy, pierwiastki śladowe i sole.
Yeast Nitrogen Base bez aminokwasów
  • Źródła azotu: 
  • Siarczan amonu, 5.0 g/L
    Witaminy: 
  • Biotyna, 2.0 
  • Pantotenian wapnia, 400 
  • Kwas foliowy, 2.0 
  • Inositol, 2.0 mg/l;
  • kwas nikotynowy, 400 
  • kwas p-aminobenzoesowy, 200 
  • Chlorowodorek pirydoksyny, 400 
  • Ryboflawina, 200
  • Tiamina HCL, 400
    Pierwiastki śladowe: 
  • Kwas borowy, 500 
  • Siarczan miedzi, 40 
  • Jodek potasu, 100 
  • Chlorek żelaza, 200
  • Pierwiastki śladowe.
  • Siarczan manganu, 400
  •  Molibdenian sodu, 200
  •  Siarczan cynku, 400
    Sole: 
  • Fosforan potasu
  • monozasadowy, 1.0 g/L 
  • Siarczan magnezu, 0,5 g/L 
  • Chlorek sodu, 0,1 g/L 
  • Chlorek wapnia, 0.1 g/L
Y0626ProszekWymieszaj 6.8 g w 100 ml wody, dodać 5 g glukozy i 5-10 mg odpowiednich aminokwasów, aby uzyskać 10-krotny roztwór podstawowy; przefiltrować sterylnie i rozcieńczyć do 1-krotności sterylną wodą przed użyciemYeast Nitrogen Base jest uważany za idealny do hodowli drożdży typu dzikiego. Wiadomo, że obecność aminokwasów zapobiega selektywnemu wykorzystaniu markerów. W związku z tym pożywka ta nie zawiera aminokwasów i jest przydatna do klonowania i manipulacji sztucznym chromosomem drożdży.
Tabela 7Pożywki dla drożdży
NazwaSkładnikiNr produktu.Format  Uwagi dotyczące przygotowaniaZastosowanie
NZ Amine®Broth
  •  10 g/L tryptonu
  •  5 g/L NaCl 
  • 1 g/L MgSO4
N3518ProszekWymieszać 16 g w 1 l wody; autoklawować i schłodzić przed użyciemOdpowiedni do wzrostu bakteriofaga lambda.
Tabela 8Nośniki fagowe
Referencje
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Parija SC. 2012. Textbook of Microbiology & Immunology. 2. Elsevier India.
3.
Types of Growth Media Used to Culture Bacteria. [Internet].[updated 07 Aug 2016; cited 17 Jul 2020]. Available from: https://www.scienceprofonline.org/microbiology/types-culture-media-for-growing-bacteria