Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Zestaw 5R-Plex, Ultra-sensitive 16S NGS assay for degraded and low biomass DNA
usage
Preparing 96 samples for sequencing
technique(s)
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | SEQXE | MBD0027 | AMP3100 |
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA amplification: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA amplification: suitable |
| usage Preparing 96 samples for sequencing | usage - | usage - | usage - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Features and Benefits
- Zestaw 5R-PLEX zapewnia wysokoprofilowe sekwencjonowanie zdegradowanych, uszkodzonych lub o niskiej zawartości biomasy próbek.
- Multipleksowany test NGS jest ukierunkowany na 5 zmiennych regionów genu 16S rRNA w pojedynczej puli starterów.
- Zawiera kontrolę pozytywną do eksperymentów z wykrywaniem problemów.
- Zestaw może wykryć zaledwie 1pg wysoce zdegradowanego bakteryjnego DNA o średniej wielkości fragmentu 260bp.
- Zestaw zawiera odczynniki o niskim obciążeniu biologicznym
- Obejmuje wyłączny dostęp do platformy M-CAMP™ z innowacyjnym algorytmem zaprojektowanym do rekonstrukcji pojedynczego spójnego profilowania drobnoustrojów i przeprowadzania kompleksowej analizy.
General description
- Tkanka utrwalona formaliną i zatopiona w parafinie (FFPE)[1]
- Tkanka guza nowotworowego
- Zdegradowane lub uszkodzone DNA
- Próbki o niskiej biomasie
- Kopalne i starożytne DNA
Other Notes
- 5R-PLEX PCR1 Primer mix- 25 μL
- 5R-PLEX PCR2 Forward Primer mix- 25 μL
- 5R-PLEX index plate 96-plate
- Water, microbial DNA-free 10X- 1.5 mL
- HF DNA Polymerase- 0.1 mL
- 5X HF buffer 2 mL
- dNTP′s- 0.2 mL
- Elution Buffer (EB), microbial DNA-free- 8 mL
- 5R-PLEX Positive Control (10 ng/μL)- 30 μL
Preparation Note
Legal Information
Related product
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Active Filters
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej