Merck
Techniki syntezy polimerów
Struktura chemiczna plastikowego polimeru nylonu z atomami przedstawionymi jako kule w konwencjonalnym kodowaniu kolorami: wodór (biały), węgiel (szary), tlen (czerwony). Plastikowy polimer nylonu (nylon-6,6), struktura chemiczna - fragment liniowy.
Polimery to klasa materiałów składających się z małych powtarzających się jednostek chemicznych. Blok konstrukcyjny lub powtarzająca się jednostka w polimerze nazywana jest monomerem. Polimeryzacja lub synteza polimerów to reakcja chemiczna, w której monomery są łączone ze sobą za pomocą wiązań kowalencyjnych w celu utworzenia struktur polimerowych. Długość łańcucha polimeru charakteryzuje się liczbą powtarzających się jednostek w łańcuchu, która jest określana jako stopień polimeryzacji (DP). Masa cząsteczkowa polimeru jest iloczynem masy cząsteczkowej powtarzającej się jednostki i DP. Podstawowe właściwości polimerów zależą głównie od masy cząsteczkowej, struktury (liniowej lub rozgałęzionej) i DP.  
Nagrodzone kategorie
Przykład struktury molekularnej polimeru
Narzędzia do polimeryzacji
Zapewniamy niezawodne narzędzia polimeryzacyjne do inicjowania i manipulowania reakcją chemiczną monomerów w celu utworzenia łańcuchów lub sieci polimerowych o określonych właściwościach do różnych zastosowań.
Produkty w sklepie
Struktura chemiczna glikolu polietylenowego zapisana jako wzór chemiczny C2H4O
Glikol polietylenowy (PEG i PEO)
Odkryj nasz wybór glikoli polietylenowych (PEG) i pochodnych PEG w szerokim zakresie mas cząsteczkowych dla wszystkich potrzeb i zastosowań PEGylacji.
Produkty w sklepie
Fiolki z kolorowymi polimerami biomedycznymi napełniane pipetą
Polimery biomedyczne
Oferujemy szeroką gamę naturalnych i syntetycznych polimerów biomedycznych o zaawansowanych właściwościach odpowiednich do wszystkich zastosowań biomedycznych.
Produkty w sklepie
Kropelki wody na niebieskim superhydrofobowym polimerze
Polimery hydrofobowe
Zapoznaj się z naszą ofertą wszechstronnych polimerów hydrofobowych, które wspierają przyczepność, powłoki, włókna, folie, tworzywa sztuczne i zastosowania biomedyczne.
Produkty w sklepie
W oparciu o rodzaje zachodzących reakcji chemicznych, polimeryzacje dzieli się na dwa typy, znane jako polimeryzacja kondensacyjna i addycyjna. W polimeryzacji kondensacyjnej lub polimeryzacji ze stopniowym wzrostem zachodzi reakcja kondensacji między dwoma różnymi monomerami dwufunkcyjnymi lub trójfunkcyjnymi w celu wytworzenia polimerów, przy czym małe cząsteczki, często woda, są eliminowane z reakcji. W polimeryzacji addycyjnej lub polimeryzacji łańcuchowej wzrost polimeru następuje poprzez dodanie monomerów do aktywnych miejsc w łańcuchu polimeru z regeneracją aktywnych miejsc na końcu każdego etapu wzrostu. Do wytworzenia gatunków inicjatora z centrami reaktywnymi wymagany jest inicjator. Centrum reaktywne może być wolnym rodnikiem, kationem, anionem lub kompleksem metaloorganicznym.
Charakterystyka polimerów w dużym stopniu zależy od rodzaju monomeru i metody polimeryzacji zastosowanej do syntezy. Żywa polimeryzacja rodnikowa, określana również jako kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (CRP), umożliwia lepszą kontrolę nad masą cząsteczkową polimeru, rozkładem masy cząsteczkowej, funkcjonalnością i składem. CRP może być wykorzystywana z szeroką gamą monomerów winylowych do tworzenia polimerów o różnych właściwościach do różnych zastosowań.
Istnieją trzy podstawowe techniki CRP:
  • Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)
  • Polimeryzacja z odwracalną addycją/fragmentacją łańcucha (RAFT)
  • Polimeryzacja z udziałem nitroksydów.Polimeryzacja z udziałem nitroksydów (NMP) 
ATRP dobrze nadaje się do zastosowań modyfikacji powierzchni, które opierają się na dostosowanej hydrofilowości, właściwościach adhezyjnych lub funkcjonalizacji nanocząstek. Polimery otrzymane zarówno metodą RAFT, jak i ATRP mogą być modyfikowane po polimeryzacji i są szeroko stosowane w biomedycynie do dostarczania leków i inżynierii tkankowej. Kopolimery blokowe do zastosowań biomedycznych są powszechnie opracowywane z RAFT lub ATRP. Kopolimery blokowe, opracowane z NMP, są niezbędne do dyspersji pigmentów, urządzeń pamięciowych i produkcji kompozytów.