Merck
05-321
抗磷酸酪氨酸抗体,克隆4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
同義詞:
抗磷酸酪氨酸4G10克隆抗体
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4G10®, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
05-321X05-77705-321MG
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
一般說明
取决于能检测到的酪氨酸磷酸化蛋白的分子量。
某些酪氨酸残基可被蛋白激酶标记为磷酸基团(磷酸化的)。(它在磷酸化状态下被称为磷酸酪氨酸。)酪氨酸磷酸化被认为是信号转导和酶活性调节中的关键步骤之一。
抗-磷酸酪氨酸抗体的出现是信号转导研究中的重要事件之一。在抗-磷酸酪氨酸抗体出现之前,蛋白质和酶的酪氨酰磷酰化是通过危险且耗时的放射性实验进行研究的。抗-磷酸酪氨酸抗体通常是对目标蛋白进行免疫沉淀后用于western blot,以对蛋白的酪氨酰磷酸化进行测量。抗-磷酸酪氨酸抗体也被直接用于细胞裂解液中,以对响应各种治疗方法的酪氨酸磷酸化水平整体变化进行检查。
免疫原
磷酸酪胺-KLH
應用
免疫沉淀
2-4 μg之前的一个批次定量免疫沉淀了来自活化酪氨酸激酶表达细胞的融合培养物的裂解液(10 cm培养皿)中的含磷酸酪氨酸蛋白质。如果需要保留磷酸酪氨酸,可加入:0.2 mM原钒酸钠至裂解缓冲液中。
抗-磷酸酪氨酸抗体4G10克隆可检测所有物种中的酪氨酸磷酸化蛋白。这种独特的单克隆抗体已经过验证可用于IC、IH、IP、WB并已得到数百篇文献的支持
研究亚类
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
生化/生理作用
该抗体可识别所有物种中的酪氨酸磷酸化蛋白。
外觀
0.1M Tris-甘氨酸,0.15M NaCl,0.05%叠氮化钠,pH 7.4。2-8°C下为液体。通过小鼠-小鼠杂交瘤4G10(FOX-NY [NS-1衍生物]骨髓瘤 x 脾细胞)在体外生成的
IgG2bκ小鼠单克隆抗体。
形式:纯化
蛋白G-琼脂糖层析
準備報告
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
注: 不可冷冻。
为了最大程度地回收产品,需在取下盖子之前将原始样品管进行离心。 如果产品意外发生了冻融,可在2-8ºC下以13,000 x g离心10分钟。保存上清液以备使用。
分析報告
在EGF处理的人A431癌细胞上经常规评估。
Western Blot分析:
0.5-2 μg/mL的该批次可在经EGF处理的人A431癌细胞的修改后RIPA裂解液中检测到酪氨酸磷酸化蛋白(Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991)。
对照
阳性抗原对照:货号12-302,EGF刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100 µL裂解液,煮沸5分钟以还原制剂。在微凝胶每个泳道上样20µg还原后的裂解液。
其他說明
替代品:MAB3090
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null
Expansion of natural killer cells with lytic activity against autologous blasts from adult and pediatric acute lymphoid leukemia patients in complete hematologic remission.
Giovanni F Torelli, Anna Guarini, Roberta Maggio, Cecilia Alfieri, Antonella Vitale, Robin Foa
Haematologica null
Type I interferon differential therapy for erythroleukemia: specificity of STAT activation.
Cull, VS; Tilbrook, PA; Bartlett, EJ; Brekalo, NL; James, CM
Blood null
文章
免疫螢光法使用抗體結合的螢光分子來進行蛋白質定位、修改確認及蛋白質複合物可視化。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
條款
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
相關內容
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.