1 of 4
本產品 | 05-321 | 05-321MG | 05-777 |
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity vertebrates | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity vertebrates |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
一般說明
一些酪氨酸残基可被蛋白激酶标记为磷酸基团(磷酸化)。(它在磷酸化状态下被称为磷酸酪氨酸。)酪氨酸磷酸化被认为是信号转导和酶活性调节中的关键步骤之一。
抗-磷酸酪氨酸抗体的出现是信号转导研究中的重要事件之一。在抗-磷酸酪氨酸抗体出现之前,蛋白质和酶的酪氨酰磷酰化是通过危险且耗时的放射性实验进行研究的。抗-磷酸酪氨酸抗体通常是对目标蛋白进行免疫沉淀后用于western blot,以对蛋白的酪氨酰磷酸化进行测量。抗-磷酸酪氨酸抗体也被直接用于细胞裂解液中,以对响应各种治疗方法的酪氨酸磷酸化水平整体变化进行检查。
抗-磷酸酪氨酸抗体的出现是信号转导研究中的重要事件之一。在抗-磷酸酪氨酸抗体出现之前,蛋白质和酶的酪氨酰磷酰化是通过危险且耗时的放射性实验进行研究的。抗-磷酸酪氨酸抗体通常是对目标蛋白进行免疫沉淀后用于western blot,以对蛋白的酪氨酰磷酸化进行测量。抗-磷酸酪氨酸抗体也被直接用于细胞裂解液中,以对响应各种治疗方法的酪氨酸磷酸化水平整体变化进行检查。
取决于能检测到的酪氨酸磷酸化蛋白的分子量。
免疫原
磷酸酪胺-KLH
應用
免疫沉淀
2-4 μg先前批次定量免疫沉淀了来自活化酪氨酸激酶表达细胞的融合培养物的裂解液(10 cm培养皿)中的含磷酸酪氨酸蛋白质。如果需要保留磷酸酪氨酸,可加入:0.2 mM原钒酸钠至裂解缓冲液中。
2-4 μg先前批次定量免疫沉淀了来自活化酪氨酸激酶表达细胞的融合培养物的裂解液(10 cm培养皿)中的含磷酸酪氨酸蛋白质。如果需要保留磷酸酪氨酸,可加入:0.2 mM原钒酸钠至裂解缓冲液中。
抗-磷酸酪氨酸抗体4G10克隆可检测所有物种中的酪氨酸磷酸化蛋白。这种独特的单克隆抗体已经过验证可用于IC、IH、IP、WB,并已得到数百篇文献的支持。
研究亚类
常规翻译后修改
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
信号传导
生化/生理作用
该抗体可识别所有物种中的酪氨酸磷酸化蛋白。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15 M NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。在2-8ºC为液体形式。
通过小鼠-小鼠杂交瘤4G10(FOX-NY [NS-1衍生物]骨髓瘤 x 脾细胞)在体外生成的IgG2bκ小鼠单克隆抗体。
通过小鼠-小鼠杂交瘤4G10(FOX-NY [NS-1衍生物]骨髓瘤 x 脾细胞)在体外生成的IgG2bκ小鼠单克隆抗体。
蛋白G-琼脂糖层析
準備報告
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
注: 不可冷冻。
为了最大程度地回收产品,需在取下盖子之前将原始样品管进行离心。 如果产品意外发生了冻融,可在2-8ºC下以13,000 x g离心10分钟。保存上清液以备使用。
注: 不可冷冻。
为了最大程度地回收产品,需在取下盖子之前将原始样品管进行离心。 如果产品意外发生了冻融,可在2-8ºC下以13,000 x g离心10分钟。保存上清液以备使用。
分析報告
在EGF处理的人A431癌细胞上经常规评估。
Western Blot分析:
0.5-2 μg/mL该批次可在经EGF处理的人A431癌细胞的修改后RIPA裂解液中检测到酪氨酸磷酸化蛋白(Cohen, B., 1990; Druker, B. J.,1989; Kanakura, Y., 1991)。
Western Blot分析:
0.5-2 μg/mL该批次可在经EGF处理的人A431癌细胞的修改后RIPA裂解液中检测到酪氨酸磷酸化蛋白(Cohen, B., 1990; Druker, B. J.,1989; Kanakura, Y., 1991)。
对照
阳性抗原对照:货号12-302,EGF刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-302,EGF刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Emmanuelle Rollet-Labelle et al.
Journal of inflammation (London, England), 10(1), 27-27 (2013-08-02)
Rheumatoid arthritis is characterized by the presence of circulating auto-antibodies, including rheumatoid factors, which recognize the Fc portion of IgGs. The neutrophil is the most abundant circulating leukocyte and it expresses high levels of FcγRs on its surface. The aim
Chi Yan et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 730213-730213 (2022-06-21)
Background: Target therapies play more and more important roles in gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and melanoma with the advancement of clinical drugs that overcome the resistance caused by gene mutations. c-KIT gene mutations account for a large portion of GIST
Polo kinase links the stress pathway to cell cycle control and tip growth in fission yeast.
Janni Petersen, Iain M Hagan
Nature null
Qin Xia et al.
iScience, 24(12), 103528-103528 (2021-12-18)
Amplification of ubiquitin E3 ligase Smurf1 promotes degradation of PTEN leading to hyperactivation of the Akt/mTORC1 pathway. However, inhibitors of this pathway have not hitherto yielded promising results in clinical studies because of strong drug resistance. Here, we investigated Smurf1
Patrícia M R Pereira et al.
Nature communications, 13(1), 2526-2526 (2022-05-10)
Resistance mechanisms and heterogeneity in HER2-positive gastric cancers (GC) limit Trastuzumab benefit in 32% of patients, and other targeted therapies have failed in clinical trials. Using patient samples, patient-derived xenografts (PDXs), partially humanized biological models, and HER2-targeted imaging technologies we