Merck
1.70242
锡标准液
traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur®
同義詞:
锡ICP/AAS校准标准液
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Sn in 2 M HCl
技術
AAS: suitable
密度
1.034 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
NIST3162A1.250271.09017
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
TOC: suitable
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
-
concentration
1000 mg/L Sn in 2 M HCl
concentration
-
concentration
50.0 mg/L (NH4-N in H2O)
concentration
1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized)
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
锡标准溶液可用作流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法测定锡的校准标准品。[1]
分析報告
1000 mg/L Sn溶于2 mol/L HCl,由高纯度SnCl4、HCl和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Time-based device used for the determination of tin by hydride generation flow injection atomic absorption techniques
Burguera M, et al.
Analytica Chimica Acta, 308, 339-348 (1995)
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
查看全部