Merck
71757-M
Overnight Express Instant LB培养基 - Novagen
同義詞:
Express LB培养基, Instant LB培养基, Novagen LB培养基
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.54
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
形狀
solid
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
microbiological culture: suitable
應用
microbiology
儲存溫度
10-30°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
7149171753-M28713
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
solid
form
solid
form
granular
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
一般說明
Overnight Express Instant LB培养基是一种颗粒状的自动诱导培养基,用于在pET和其他IPTG诱导的细菌表达系统中高水平生产蛋白质。Instant LB培养基是Overnight Express自动诱导系统1组分(货号71300)和Luria Bertani(LB)肉汤的混合物,以两种形式提供。EasyPak是一个铝箔袋,其中装有45 g颗粒状培养基,足以进行1 L培养。只需将EasyPak内容物加入1升无菌水中,补充10毫升甘油,并在微波炉中煮沸2分钟溶解。
Overnight Express Instant LB培养基还提供1 kg瓶装版。颗粒培养基可确保在水中快速均匀地溶解,防止培养基结块和吸入空气中的粉末。Overnight Express自动诱导培养基基于布鲁克海文国家实验室的F.William Studier开发的技术,实现大肠杆菌调控的蛋白质表达,而无需监测培养物或在细胞生长过程中添加IPTG。该方法使用差异代谢的培养基成分来促进生长至高细胞密度,并自动诱导lac启动子表达蛋白质。因此,这些独特的自动诱导培养基在pET和其他IPTG诱导的细菌表达系统中提供了高水平的蛋白质生产。与使用IPTG诱导的常规方案相比,细胞质量和靶蛋白产量通常提高了几倍。自动诱导培养基非常方便在多种培养物中常规表达蛋白质,并且非常适合高通量并行分析蛋白质表达、溶解和从多个表达克隆中纯化。
产品使用限制 - 产品标签许可
Overnight Express自动诱导培养基材料(产品)包括其中体现的专利技术,该技术是根据与美国能源部的合同在布鲁克海文国家实验室开发的。本产品中包含的专利申请或已发布的专利已分配给Brookhaven Science Associates,LLC(BSA)。基于您接受以下条款,BSA已使EMD Millipore及其附属公司能够授予使用该专利技术的非排他性许可,包括与随附产品一起使用:
1.这些产品仅用于非商业研究目的。为免存疑,此类非商业研究目的包括学术、非营利和商业实体的研究用途。
2.任何商业用途都需要单独的许可证,包括将随附产品用于开发或制造其他材料以出售给第三方。
3.有关产品商业使用许可证的信息获取地址:
Office of Technology Commercialization and Partnerships
Brookhaven National Laboratory
Building No. 490C - P.O.Box 5000
Upton, New York 11973-5000 电话:631-344-4711 传真:631-344-3729
E-mail: [email protected]
4.有关产品商业生产和/或销售许可证的信息获取地址:
Intellectual Property Department
EMD Millipore Corporation
28820 Single Oak Drive
Temecula, CA 92590
E-mail: [email protected]
5.除非接收者第三方收到BSA的许可并同意受其条款约束,否则不得将包含该专利技术的产品转移或进一步分发给您实验室以外的第三方。
保留或使用随附的产品,即表示您接受上述使用条款仅用于非商业研究目的。如果您拒绝接受本文中的条款,您必须将产品退回EMD Millipore。
法律資訊
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
毒性:标准处理(A)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1