反應設計與最佳化
化學反應設計與最佳化在有機合成研究中至關重要。透過改變反應參數 (催化劑、pH 值、溶劑、溫度或時間),可以獲得特定的產出 (節省成本、純度、選擇性或產量)。在最佳化學反應時,進行實驗的合成工具必須具備彈性、精確性和可重複性。
在設計化學反應時,重點是從市場上可買到的起始材料建立通往目標分子的合成路徑。
通常會採用"斷開方法",將重點放在關鍵鍵鍵的構建上。該過程被分解成簡單的步驟,從目標分子逆向進行,而不是從起始材料逆向進行。儘管許多化學家利用他們豐富的反應知識來製作這些合成路徑,但現在也有許多軟體工具,例如 SYNTHIA™ 等,可讓使用者輕鬆地依據搜尋標準分析已知和新分子的自訂路徑。
特色類別
在反應最佳化過程中,可以採用幾種實驗方法。在試誤法或一次一個變數的方法中,除了一個變數之外,所有實驗輸入都保持不變,以記錄一定的輸出。進行一系列反應,直到確定最佳值為止。
多參數或稱為 "實驗設計 "的方法,是同時從最低值到最高值改變各種因素,以便更有效率地找到最佳條件。不同的組合會在同一套實驗中執行。在低因子和高因子之間進行其他實驗,以確定本質變異性。數值可以用立方體表示,以說明因子與反應之間的關係。
在找到合成目標分子的可行合成途徑之後,還需要投入無數的時間來優化每個化學反應,使產品更好、更快或更有效率。利用化學反應設計最佳化可以更快速地取得科學突破。
Figure 1.Reaction Optimization Table
相關文章
- 分子篩能選擇性地吸附分子,對各種工業製程至關重要。
- Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
- A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
- All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
- KitAlysis High-Throughput Screening Kits enable efficient identification and optimization of catalytic reaction conditions.
- 查看全部 (113)
相關通訊協定
- 正確的實驗室玻璃器皿清潔技術對於獲得高品質的實驗和研究結果至關重要。
- 乙炔化學的用途廣泛,從有機合成到生物有機化學,都需要高效率的合成方法。
- SnAP 試劑有助於合成各種結構的飽和 N-heterocycles 。
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- 華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。
- 查看全部 (12)
尋找更多文章和協議
How Can We Help
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件[email protected]
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算機與應用程式
Web Toolbox - 用於分析化學、生命科學、化學合成和材料科學的科學研究工具和資源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。