GC色谱柱选择指南
充分发掘方法的性能
 目录
 Supelco及毛细管色谱柱的历史
Supelco于1966年在美国宾夕法尼亚中部一个小镇的小型车库里开始生产填充气相色谱(GC)柱。到1977年为止他一直从事玻璃毛细管GC色谱柱的生产,随后从1982年起主要生产熔融硅胶毛细管GC色谱柱。在1983年,推出第一款特殊用途的熔融硅胶毛细管GC色谱柱。从那时起,一系列优秀的特殊用途熔融硅胶毛细管GC色谱柱陆续问世。我们始终按照严格的质量保障流程对自己生产的每一支毛细管柱进行检测并保证令人满意的性能。
我们的技术服务化学专家可以为毛细管柱选择及使用提供指导。如需获取技术服务,可拨打800-359-3041(仅限美国及加拿大)、814-359-3041。
 如何选择毛细管色谱柱
色谱分离优化的第一步是色谱柱。不论何种应用,都应当基于四大因素来正确地选择毛细管柱:固定相、柱内径、膜厚度以及柱长。在本章节按重要性逐一探讨这些因素对于色谱柱性能的实际影响。注意,这些信息都是针对常规情况,不排除在本指南之外可能出现的某些例外。
第1步 – 固定相
选择固定相是选择色谱柱最为重要的一步。固定相是涂覆在毛细管柱内壁的一层膜,建议基于实际应用进行选择。进样分析的有机化合物的化学和物理性质差异及其与固定相的相互作用是分离过程的基础。两种化合物的分析物-相间互作强度差异越大,其中一种相对于另一种保留的时间就会越长。它们在色谱柱中保留的时间(保留时间)长短是衡量这些分析物-相间互作的一项指标。
固定相的化学特征变化会影响其物理属性。如果分析物-相间相互作用的差异显著,则在某种特定固定相上共洗脱(不分离)的两种化合物可能会在具有不同化学特征的另一种相上实现分离。这也是提供各种毛细管柱相的原因。每种相都能针对分析物的每种化学特性分类提供一种特定的互作组合。
成熟应用:气相色谱早在1950年代便已成熟,是一种拥有许多成熟应用的成熟分析技术。因此,在诸如书面记录的方法学或期刊之类的文献中很可能对哪些固定相已成功用于哪些特定的应用给出了说明。此外,色谱柱生产厂商也会定期发布相选择图表。这类图表按行业进行方便地归类以简化选择过程。首先,找到匹配您的行业或感兴趣领域的图表。其次,定位到图表中相应的应用以找到推荐的柱相。
新应用:对于新应用,往往没有现成的参考文献来提供指导。在这些“方法开发”的实例中,必须要对待分析化合物的某些化学特性信息有所了解。相选择基于“相似相溶”的基本通用化学原则。非极性色谱柱是进行非极性化合物分析的推荐起点。同样,通常也推荐极性柱进行极性化合物的分离。该“相极性”表格(参见下方)针对各种化合物极性类别分别推荐了数种相。
相极性
这是在毛细管柱选择中唯一最为重要的特性,因其决定了选择性,即色谱柱进行样品成分分离的能力。相选择基于“相似相溶”的基本通用化学原则。非极性色谱柱最适合于非极性化合物的分析。而极性色谱柱则对于极性化合物分离效果最佳。
非极性化合物通常仅由碳和氢原子所组成,并含有碳-碳单键。非极性毛细管柱对这类化合物可进行非常好的分离。非极性化合物和非极性相之间的相互作用是分散的,意味着它们之间是由范德华力支配的。它们都是会随着化合物的大小而提高的分子间吸引力。因此,大化合物的沸点越高,保留时间越长。洗脱的顺序通常也会按照化合物的沸点。
极性化合物主要由碳和氢原子组成,但同时也会含有溴、氯、氟、氮、氧、磷或硫原子中的一种或多种。醇、胺、羧酸、二醇、酯、醚、酮和硫醇是通过毛细管GC进行分析的典型极性化合物。中间极性或极性毛细管柱对这类化合物可进行非常好的分离。除了分散相互作用外,极性化合物与相之间的互作还包括偶极、ð-ð以及酸碱相互作用。分离是由这些相互作用的整体影响差异而确定的。
可极化化合物由碳和氢组成,但含有一个或多个碳-碳二键或三键的化合物。这类化合物包括烯烃、炔烃以及芳香(含有苯环)烃。高度极性的毛细管柱通常被用于分离这类化合物。
基于化合物极性的相极性
化合物极性 化合物举例 建议相  
非极性  
仅含C和H原子,C-C键 烷烃 Petrocol, SPB-Octyl, Equity-1, SPB-1, SLB-5ms, Equity-5, SPB-5  
极性  
主要含C和H原子,也含有Br, Cl, F, N, O, P和S 醇、胺、羧酸、二醇、酯、醚、酮、硫醇 SPB-624, OVI-G43, VOCOL, SPB-20, Equity-1701, SPB-35 SPB-50, SPB-225, PAG, Omegawax, SPB-1000, Nukol, SUPELCOWAX 10  
可极化的  
仅含C和H原子,C=C或C≡C键 烯烃、炔烃、芳香烃 SP-2330, SP-2331, SP-2380, SP-2560, SP-2340, TCEP  
键合/非键合相
键合相在管内固定或化学键合(交联),而非键合相则是仅简单涂覆在壁上的。通常键合相更受青睐,因其在使用过程中渗出更低并耐受更高的温度,还可视需要用溶剂进行润洗以去除聚集的非挥发性物质。当没有可用的键合相,例如对于高度极性的相时,可寻找稳定相。这类相不如键合相持久(不可被润洗),但相对于非键合相具有更高的热稳定性。对于某些应用,只能选择非键合相。
第2步 – 柱内径
目前市售的毛细管柱内径范围在两个因素间取得了平衡:效率(理论板数)和样品容量(可上样至色谱柱而不引起尖峰至过载的任一样品成分的量)。优化其中一项因素,就需要牺牲另一项因素。特定应用的理想内径值取决于分析的需要。
高效率:观察到的色谱图具有狭小而高解析度的峰。毛细管柱的效率(单位为板数(N)或板数每米(N/m))会随着柱内径的降低而升高。这是Fast GC背后最基本的原理之一(参见 “Fast GC手册以进一步了解更多细节”)。如果待分析的样品中含有许多分析物或洗脱顺序较接近时,则应选择可应用的最窄内径毛细管柱。注意孔极窄的色谱柱,如0.10或0.18 mm内径,可能需要特殊的装备,如可实现更高柱头压的压力调节器。
样品容量:随着柱内径的升高而升高。宽孔色谱柱相对于窄孔型号对样品中的各种分析物可以接受更大的质量。超过色谱柱的样品容量会导致斜峰和分辨率降低。因此,如果待分析的样品中含有高浓度的化合物,或具有较宽的浓度范围,则应考虑使用宽孔的色谱柱。如果内径选择得当,色谱柱的灵敏度就会足以分析非主要含量的成分,同时不会造成主要成分的过载。分析人员必须确定应使用宽孔色谱柱而导致的效率下降是否会影响其应用。注意,样品成分的天然属性和相的极性会影响样品容量。非极性相对于非极性分析物容量更高,而极性相对于极性分析物容量更高。
内径(mm) 效率:板/米(N/m) 效率:总板数(N) 每种分析物的容量(ng)
0.53 1,300 39,000
1000-2000
0.32 2,300 69,000 400-500
0.25 2,925 87,750 50-100
0.20 3,650 109,500 <50
0.18 4,050 121,500 <50
0.10 7,300 219,000 <10
30 m长色谱柱的理论值可采用k = 6.00及85%的涂覆效率进行计算
Fast GC手册
手册《Fast GC: 一种可提高样品通量而不影响质量的实用指南》介绍了关于在本章节并未涉及的Fast GC原理的重要信息,包括实际的考虑因素、理论讨论、符合Fast GC尺寸的色谱柱清单、色谱图、相关高性能产品清单以及更多的文献列表。
如需获取相关资料,请访问sigma-aldrich.com/lit-request
第3步 – 膜厚度
绝大多数0.25 mm内径的色谱柱具有0.25或0.50 μm的膜厚度。最佳的膜厚度视应用而异。
降低膜的厚度:带来的好处包括更尖锐的峰(可能会提高分辨率)以及更低的柱渗出,而二者都会带来更高的信噪比。此外,色谱柱的最高运行温度也会提高。不好的地方在于分析物与管壁更多的相互作用以及降低的分析物容量。降低的膜厚度也会让分析物在更短的保留时间和更低的温度条件下被洗脱,但这是否有利取决于不同的应用。具有更薄膜的色谱柱应当用于具有高(>300 °C)沸点的分析物(如杀虫剂、PCB、FAME、邻苯二甲酸酯及其他半挥发性化合物),或应用于痕量分析。
提高膜的厚度:带来的好处包括降低了分析物与管之间的相互作用并提高了样品的容量。不好的地方在于扩大了峰宽(可能会降低分辨率)、提高了柱渗出并降低色谱柱的最高运行温度。提高膜厚度也会导致更长的分析物保留时间(这可能也会提高分辨率,特别是对于具有低k值的成分)并提高洗脱物的温度。这些影响是否有利取决于不同的应用。具有更厚膜的色谱柱最适合于具有低沸点的分析物(如挥发性的有机成分及气体)。这些类型的分析物在更厚的膜上会保留更长的时间,从而可能会免去对亚常温炉条件的需要。更厚的膜也会增加容量,因而相对于较薄膜的柱与更高浓度的样品具有更好的兼容性。
相比率(β)
相膜厚度的影响与柱内径是相互依赖的。相比率,beta(β)代表的是在色谱柱中气体体积与固定相体积之间的比例:
β =
    柱半径 (μm)    
2 x 膜厚度  (μm)
与相对性的术语(“厚膜”及“薄膜”)不同,β值可对色谱柱建立起一套差别排序。作为通用的规则,可如下根据β值进行色谱柱的选择:
β 值
应用
<100 高挥发性,低分子量化合物
100–400 常规用途分析
宽范围的化合物
>400 高分子量化合物
痕量分析
在更换柱内径及膜厚度组合用于某种特定分析时,β值也可起到作用,因为具有相同相比率的色谱柱在相同的分析条件下将会提供极为相似的保留时间及洗脱顺序。
具有相似β值的色谱柱
SLB®-5ms, 30 m x 0.53 mm I.D., 0.50 μm (β = 265)
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (β = 250)
第4步 – 柱长
通常30 m的色谱柱将会在分辨率、分析时间及所需柱头压力之间实现最佳的平衡。数据见表2。特殊的应用可能会需要不同的柱长。
更长的柱:提供更好的分辨率,但会升高柱压。需要强调的是柱长翻倍,分辨率不会随之翻倍(分辨率仅与柱长的平方根成正比)。如果临界对之间的分别率小于1,则将柱长翻倍并不会使之到达基线处(最低1.5的分辨率值)。通过提高柱长来提高分辨率应放到最后才考虑。提高分辨率更为有效的方法是降低柱内径。
更短的柱:用于分辨率要求不高时,如筛选目的或成分化学特性不相似的简单样品。但如果柱内径随着长度而降低,分辨率仍可以保持不变,在某些情况下甚至会提高。
表2柱长的影响
柱长(m) 进口压力(psi) 峰1保留时间(min) 峰1/2分辨率(R) 效率:总板数(N)
15 5.9 8.33 0.8 43,875
30 12.0 16.68 1.2 87,750
60 24.9 33.37 1.7 175,500
具有85%涂覆效率的0.25 mm内径色谱柱的理论值,145 °C等温分析,氦以21cm/sec,k(峰1) = 6.00
熔融石英管内径/外径
管内径 管内径范围 管外径范围
0.10 mm  0.094 – 0.106 mm 0.349 – 0.369 mm
0.10 mm  0.094 – 0.106 mm 0.290 – 0.310 mm
0.18 mm  0.174 – 0.186 mm 0.349 – 0.369 mm
0.18 mm  0.174 – 0.186 mm 0.330 – 0.350 mm
0.20 mm  0.194 – 0.206 mm 0.349 – 0.370 mm
0.25 mm  0.244 – 0.256 mm 0.349 – 0.370 mm
0.32 mm  0.314 – 0.326 mm 0.425 – 0.450 mm
0.53 mm  0.526 – 0.546 mm 0.640 – 0.680 mm
0.75 mm  0.737 – 0.758 mm 0.875 – 0.925 mm
具有非极性或中间极性固定相的分析色谱柱。
具有极性固定相的分析色谱柱,保护柱不受去活影响。
不受极性影响的分析色谱柱,保护柱不受去活影响.
 其他文献
以下是由气相色谱专家及研究人员撰写的GC文献列表。参阅这些文献可以加深对气相色谱的了解。
  1. Harold McNair and James Miller, “Basic Gas Chromatography” (1997), Wiley, ISBN 0-471-17261-8.
  2. David Grant, “Capillary Gas Chromatography” (1996), Wiley, ISBN 0-471-95377-6.
  3. Dean Rood, “A Practical Guide to the Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems” (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-1898-4.
  4. Konrad Grob, “Split and Splitless Injection in Capillary GC” (1993), Hüthig, ISBN 3-7785-2151-9.
  5. Konrad Grob, “On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography” (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5.
  6. William McFadden, “Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry: Applications in Organic Analysis” (1988), Robert E. Krieger Publishing Company, ISBN 0-89464-280-4.
  7. Marvin McMaster and Christopher McMaster, “GC/MS: A Practical User’s Guide” (1998), Wiley-VCH, ISBN 0-471-24826-6.
  8. Janusz Pawliszyn, “Solid Phase Microextraction: Theory and Practice” (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9.
 产品参考文献
以下Supelco发表文献列表可提供更多GC柱信息。如需免费获取这些文献,请访问我们的网站sigma-aldrich.com/gc,也可拨打800-359-3041(仅限美国和加拿大),814-359-3041。
标题   编号
GC Column Literature  
Fast GC Brochure T407096 (JTW)
Dioxin and PCB Analysis (JXB)
Petroleum/Chemical Application Guide T109858 (AYD)
Free and Total Glycerin in B100 Biodiesel T107943 (JLH)
Carboxen® PLOT Capillary GC Columns T403146 (GFF)
Supel-Q™ PLOT Capillary GC Columns T403148 (GFH)
Alumina PLOT Capillary GC Columns T403145 (GFE)
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Columns T403147 (GFG)
Fatty Acid/FAME Application Guide T408126 (KUK)
Capillary Column Choices for Residual Solvents T103933 (FLX)
Chiral GC Columns T411101 (OEM)
Supelco Columns for USP Methods (Poster) T403109 (FWK)
SLB®-5ms Capillary GC Columns T405130 (IKA)
Equity® Capillary GC Columns T402049 (FAQ)
General Purpose Non-Polar Capillary GC Columns T405132 (IKC)
General Purpose Polar Capillary GC Columns T405131 (IKB)
General Purpose Intermediate Polarity Capillary GC Columns T405133 (IKD)
Capillary GC Troubleshooting Guide T112853 (AIP)
Installation/Maintenance of 0.25 and 0.32 mm I.D. Columns T195895 (DLV)
Installation/Maintenance of 0.53 mm I.D. Columns T195897 (DLU)
Packed GC Column Application Guide T195890 (AYT)
Sulfur Gases by Packed GC T100722 (AXP)
Permanent Gases and Light Hydrocarbons by Packed GC T396112 (BYL)
Packed GC Troubleshooting Guide T109792 (AIS)
Related Products Literature  
GC Accessories and Gas Purification/Management T407103 (JWE)
Molded Thermogreen® LB-2 Septa T407082 (JQV)
Capillary GC Inlet Liner Selection Guide T196899 (BBB)
FocusLiner™ Inler Liners T408101 (KOX)
Selecting The Appropriate Inlet Liner (Poster) T404081 (HCH)
The Supelco Guide to Leak-Free Connections T100741 (AXR)
Hydrogen: A Superior Carrier Gas Alternative to Helium T308184 (KPP)
Selecting Purifiers for Gas Chromatography T197918 (BIT)
Gas Management Systems for GC T196898 (AYW)
Gas Generators T407110 (JXP)
Purge-and-Trap Troubleshooting Guide T197916 (BIN)
Air Monitoring T408103 (KQV)
A Tool for Selecting an Adsorbent for Thermal Desorption T402025 (EQF)
Carbon Adsorbent Kits T406044 (IPS)
Syringes for Chromatographic & Analytical Applications T406108 (JCS)
Vial Selection Guide (Poster) T405074 (IBV)
Supelco Solid Phase Extraction Products T402150 (FEB)
Solid Phase Microextraction Application Guide (CD-ROM) T199925 (CJQ)
SPME: Theory and Optimization of Conditions T198923 (BQT)
Solid Phase Microextraction Troubleshooting Guide T101928 (EDV)
A Practical Guide to Quantitation with SPME T101929 (EDW)
Derivatization Reagents T407138 (KDI)
 按行业选择色谱柱
Supelco针对不同的行业特殊应用设计开发了最为广泛的特殊用途色谱柱产品线。这些色谱柱具有高分辨率、分析物反应好、低渗出以及长色谱柱寿命等特点,可帮助分析人员实现所需的分析性能。以下简易相选择图表按行业分别归类了不同的相来简化其选择过程。首先,找到您对应行业的图表,然后找到图表中相应的应用以确定推荐的相。
固定相决定了柱允许使用的最低和最高温度。因此,确定所选择的固定相可承受相应GC方法的温度要求至关重要。相应的温度限制见 毛细管柱相选择
 环境行业
 工业卫生行业
 石化行业
 生物燃料行业
 化学行业
 农业
 食品和饮料行业
 香精和香料行业
 化妆品和个人护理/清洁用品行业
 制药行业
 临床行业
 法医学行业
 生命科学行业
 按应用选择色谱柱
除了后面特定行业选择图表外,这些简易的相选择图表还突出了独立于任何行业的应用选择。仅需找到相应的应用即可确定推荐的柱相。
固定相决定了柱允许使用的最低和最高温度。因此,确定所选择的固定相可承受相应GC方法的温度要求至关重要。相应的温度限制见毛细管柱相选择
 快速GC应用
 GCxGC应用
 手性应用
 一般应用
 交叉参考表
表3. 与其他品牌性能相当的Supelco毛细管GC柱
Supelco Agilent® Grace Macherey-Nagel Phenomenex® Restek SGE Varian
Traditional (phases by increasing phase polarity)              
Petrocol® DH Octyl
SPB®-Octyl CP-Sil 2 CB
SPB-HAP
Petrocol DH 50.2 DB-Petro, HP-PONA BP1 PONA
Petrocol DH DB-Petro AT-Petro Rtx-1PONA BP1 PONA CP-Sil PONA CB
Petrocol DH 150
Petrocol 2887, Petrocol EX2887 DB-2887 AT-2887 Rtx-2887 CP-SimDist
SPB-1 SULFUR AT-Sulfur CP-Sil 5 CB for Sulfur
Equity-1, SPB-1 DB-1, HP-1 AT-1 Optima-1 ZB-1 Rtx-1 BP1 CP-Sil 5 CB
SLB-5ms DB-5ms, HP-5ms AT-5ms Optima-5 MS ZB-5ms Rtx-5Sil MS BPX5 VF-5ms
MET-Biodiesel MXT-BiodieselTG Select Biodiesel for Triglycerides
HT-5 (aluminum clad) DB-5ht ZB-5ht HT-5 VF-5ht
PTA-5 AT-Amine Rtx-5 Amine CP-Sil 8 CB for Amines
SAC™-5
Equity-5, SPB-5 DB-5, HP-5 AT-5 Optima-5 ZB-5 Rtx-5 BP5 CP-Sil 8 CB
SPB-624 DB-624, DB-VRX AT-624 Optima-624 ZB-624 Rtx-624 BP624 CP-Select 624 CB
OVI-G43 HP-Fast Residual Solvent Rtx-G43
VOCOL® DB-502.2, HP-VOC AT-502.2 Rtx-502.2, Rtx-Volatiles
SPB-20 AT-20 Rtx-20
Equity-1701 DB-1701 AT-1701 Optima-1701 ZB-1701 Rtx-1701 BP10 CP-Sil 19 CB
SPB-608 DB-608 AT-Pesticide
Sup-Herb™
SPB-35 DB-35, HP-35 AT-35 ZB-35 Rtx-35
SPB-50 DB-17, HP-50 AT-50 Optima-17 ZB-50 CP-Sil 24 CB
SPB-225 DB-225 AT-225 Optima-225 Rtx-225 BP225 CP-Sil 43 CB
SPB-PUFA
PAG
SPB-1000, Nukol™ DB-FFAP, HP-FFAP AT-1000, AT-AquaWax-DA Optima-FFAP ZB-FFAP Stabilwax®-DA BP21 CP-FFAP CB
Carbowax® Amine CAM AT-CAM Stabilwax-DB CP-Wax 51 for Amines
Omegawax® AT-FAME FAMEWAX
SUPELCOWAX® 10 DB-WAX AT-WAX, AT-AquaWax Optima-WAX ZB-WAX Rtx-WAX, Stabilwax BP20 CP-Wax 52 CB
SLB-IL59
SLB-IL60
SLB-IL61
SP™-2330 HP-88 Rtx-2330
SLB-IL76
SP-2331 DB-Dioxin Rtx-Dioxin2 CP-Sil 88 for Dioxins
SP-2380 AT-Silar 90
SP-2560 Rt-2560 CP-Sil 88 for FAME
SP-2340 AT-Silar 100 CP-Sil 88
SLB-IL82
TCEP Rt-TCEP CP-TCEP
SLB-IL100
SLB-IL111
Chiral Phases              
CHIRALDEX®
α-DEX™ FS-LIPODEX
β-DEX CycloSil-B FS-LIPODEX, FS-HYDRODEX Rt-βDEX CYDEX-B
γ-DEX FS-LIPODEX Rt-γDEX
PLOT Columns              
Carboxen®-1010 PLOT CP-CarboPLOT P7
Carboxen-1006 PLOT GS-Carbon PLOT Carbograph VOC CP-CarboBOND
Supel-Q™ PLOT HP-PLOT Q AT-Q Rt-QPLOT CP-PoraPLOT Q
Alumina sulfate PLOT HP-PLOT Al2O3 “S” CP-Al2O3 PLOT Na2SO4
Alumina chloride PLOT HP-PLOT Al2O3 “KCl” CP-Al2O3 PLOT KCl
Mol Sieve 5A PLOT HP-PLOT Molesieve AT-Mole Sieve Rt-Msieve 5A CP-Molsieve 5A
SCOT Columns              
SCOT Columns
 按固定相选择毛细管柱
正在寻找特定相的信息或参数?本章节包含了最为常用的相并提供了应用、USP编号、聚合物及温度极限信息。当列出了两个最高温度(如200/220 °C)时,第一个表示恒温炉分析而第二个则表示炉温程序性分析。如需了解更多关于列表中的相或咨询其他相,请拨打800-359-3041(仅限美国和加拿大),814-359-3041。
 传统相:GC柱极性表
我们的GC柱极性表是一种对柱进行分类的便捷工具。其步骤由Luigi Mondello教授(意大利墨西拿大学)推荐。每支色谱柱都是通过一组五个探针以及数个正烷烃标记进行表征而对每个探针的保留指数进行确定的。随后利用相同五个探针在某个色谱柱上相对于最为常用的非极性GC固定相角鲨烷上的保留指数数据而对McReynolds常数进行计算。五个McReynolds常数被汇总以获得极性(P)值,然后均一化至SLB®-IL100(设置为P=100)后获取极性数(P.N.)值。
一旦计算出极性数(P.N.)值后,彼此之间的关系便能以可视化的方式被展示出来。该表格被分为五个区域。前四个区域(非极性、中间极性、极性及高度极性)是被多个GC色谱柱生产厂商普遍接受并使用的。第五个区域(极端极性)是随着SLB-IL-111在2010年的推出后而被要求推出的(在此之前没有处在该区域的色谱柱)。多款我们的毛细管GC柱的位置及最高温度已被展示(非离子液相色谱柱在左而离子液相色谱柱在右)。我们的GC柱极性表可被用于色谱柱的选择,因为它可很简单的实现多个色谱柱的比较,并且所有的P.N.值都是相对于角鲨烷(表中为0)和SLB-IL100(表中为100)而得到的。
可选范围:
  • 非极性GC柱用于符合以下条件的非极性化合物(例如烷):1)仅含有碳和氢原子,以及2)碳原子之间仅含有单键。
  • 中间极性GC柱用于非极性以及极性化合物之外的选择性。
  • 极性GC柱用于符合以下条件的极性化合物(例如醇、胺、羧酸、二醇、酯、醚、酮和硫醇):1)主要含有碳和氢原子,以及2)也含有一些其他的原子如溴、氯、氟、氮、氧、磷和硫。
  • 高度极性GC柱用于符合以下条件的可极化化合物(例如烯烃、炔烃和芳香烃):1)仅含有碳和氢原子,以及2)某些碳原子之间含有双键或三键。
  • 极端极性GC柱用于比可极化化合物更高的选择性。
 传统相:非极性
传统相:非极性
非极性GC柱是采用具有最低选择性的GC固定相而制成的,通常用于分离符合以下条件的非极性化合物(例如烷):1)仅含有碳和氢原子,以及2)碳原子之间仅含有单键。洗脱的顺序通常也会按照分析物的沸点。.
  • 相互之间的作用主要是分散的(范德华力)。
  • 带有苯基官能团的相也可经历适量的π-π相互作用。
  • PTA-5柱经过特殊的改造也可适用于强碱性的相互作用。
  • 具有辛基官能团的相也拥有形状选择性。
Petrocol® DH Octyl
  • 应用:该款色谱柱用于石油产品的详细分析,因其独特的选择性而享誉石油化工行业。苯/1-甲基环戊烯和甲苯/2,3,3-三甲基戊烷的基线分离可通过该色谱柱完成,但经典的聚二甲基硅氧烷却并不能实现。
  • USP编号:无
  • :键合的;聚(50%正辛基/50%甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-60 °C至220 °C(等温或预设)
SPB®-Octyl
  • 应用:该色谱柱的低极性接近于角鲨烷,使其极性远低于现有广泛使用的非极性聚二甲基硅氧烷柱。相对于非极性柱及中间极性柱,该色谱柱具有独特的选择性并可被用于含有PCB样品的验证分析。
  • USP编号:无
  • :键合的;聚(50%正辛基/50%甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径: -60 °C至280 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径: -60 °C至260 °C(等温或预设)
SPB®-HAP
  • 应用:该色谱柱主要用于为极具挥发性的有毒气体污染物提供最佳的分辨率。厚的膜可帮助聚焦柱上的分析物,并可能免去了需要利用低温聚焦技术的必要。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • :键合的;聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-60 °C至300 °C (等温或预设)
Petrocol® DH 50.2, DH, DH 150
  • 应用:这些色谱柱可重复性高,具有可观的理论板数,主要用于对石油产品中PIANO、PONA及PNA类型的分析物进行深入的分析。100 m的版本还包含了针对400+分析物的大量保留指数数据清单。
  • USP编号:这些色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • :键合的;聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-60 °C至320 °C(等温或预设)
Petrocol 2887, EX2887
  • 应用:这些色谱柱主要用于ASTM方法D2887(石油馏分的模拟蒸馏[Sim Dis])。选择Petrocol 2887用于具有沸点最高达1,000 °F的样品。采用Petrocol EX2887用于具有沸点高于1,000 °F的样品。
  • USP编号:这些色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • :键合的;聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– Petrocol 2887:亚常温至350 °C (等温或预设)
    –– Petrocol EX2887:亚常温至380 °C (等温或预设)
SPB-1 SULFUR
  • 应用:SPB-1的一种特殊版本,用于硫气体及其他挥发性硫化物的分析。该色谱柱表现出来相对较低的柱渗出,使其可与硫特异性的检测器相兼容。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • :键合的;聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-60 °C至300 °C (等温或预设)
Equity®-1
  • 应用:该色谱柱主要用于需要非极性色谱柱时的通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • :键合的;聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径,<2 μm: -60 °C至325 °C(等温)或350 °C(预设)
    –– ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60 °C至300 °C (等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm:-60 °C至300 °C(等温)或320 °C(预设)
    –– ≥0.53 mm内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温)或280 °C(预设)
SPB-1
  • 应用:该色谱柱主要用于需要非极性色谱柱时的传统通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
  • USP编号:该色谱柱满足USP 1、G2及G9要求。
  • :键合、聚(二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径,<2 μm: -60 °C至320 °C(等温或预设)
    –– ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60 °C至300 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm: -60 °C至300 °C (等温)或320 °C(预设)
    –– ≥0.53 mm内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温)或280 °C(预设)
SLB®-5ms
  • 应用:5%苯基当量相可提供选择性略高的沸点洗脱顺序,特别是对于芳香族化合物。低渗出特性、惰性以及耐久的属性使其成为环境分析物(如半挥发性、杀虫剂、PCB及除草剂)或其他任何需要低渗出非极性柱应用的理想选择。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G27及G36要求。
  • :键合且高度交联的;硅苯聚合物在极性上与聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)几乎相当
  • 温度 (°C)极限
    –– ≤0.32 mm内径: -60 °C至340 °C (等温)或360 °C(预设)
    –– ≥0.53 mm内径:-60 °C至330 °C (等温)或340 °C(预设)
MET-Biodiesel
  • 应用:这种坚固的金属柱主要用于B1OO生物柴油样品中游离甘油和总甘油的确定。集成保护柱,从而确保安全的无泄漏连接(保护柱和分析柱是一个连续的管状整体;在保护柱和分析柱之间没有连接)。
  • USP编号:无
  • :键合的;专有的
  • 温度极限:-60 °C至380 °C (等温)或430 °C(预设)
HT-5 (包铝层)
  • 应用:该色谱柱可提供目前市售色谱柱中最高的最高温度,非常适用于石油样品的模拟蒸馏[Sim Dis]分析。
  • USP编号:无
  • :键合的;硅氧烷-碳硼烷在极性上与聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)几乎相当
  • 温度极限:10 °C至460 °C (等温)或480 °C(预设)
PTA-5
  • 应用:该色谱柱主要用于胺以及其他碱性分析物的分析。
  • USP编号:无
  • :键合的;碱修饰的聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径:-60 °C至320 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径:<2 μm: -60 °C至320 °C(等温或预设)
    ––  ≥0.53 mm内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温)或280 °C(预设)
SAC™-5
  • 应用:该色谱柱是一款特定应用的非极性色谱柱,用于植物甾醇、胆固醇及其他动物甾醇的可重复性分析。
  • USP编号:无
  • :键合的;聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-60 °C至320 °C(等温或预设)
Equity-5
  • 应用:这款常用的色谱柱主要用于需要非极性色谱柱时的通用用途应用。其低苯含量相对于100%聚二甲基硅氧烷色谱柱可提供热稳定性。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G27及G36要求。
  • :键合的;聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径,<2 μm: -60 °C至325 °C (等温)或350 °C(预设)
    –– ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60 °C至300 °C (等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm: -60 °C至300 °C(等温)或320 °C(预设)
    –– ≥0.53 mm内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温)或280 °C(预设)
SPB-5
  • 应用:该非极性通用用途色谱柱主要提供选择性略高的沸点洗脱顺序,特别是对于芳香族化合物。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G27及G36要求。
  • :键合的;聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径,<2 μm:-60 °C至320 °C (等温或预设)
    –– ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60 °C至300 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm:-60 °C至300 °C(等温)或320 °C(预设)
    –– ≥0.53 mm内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温)或280 °C(预设)
 传统相:中间极性
中间极性GC色谱柱是由插入了非极性以及极性元素的相而制成的。因此,它们通常被用于提供非极性和极性柱之外的选择性。分离取决于可能的相互作用的整体影响差异。
  • 相互之间的作用是强分散的(范德华力)。相中的苯含量越高,则相互作用越强。
  • 带有苯基官能团的相也可经历π-π、偶极-偶极以及偶联-诱导偶极间的相互作用。苯含量越高,相互作用越强。
  • 带有氰丙基官能团的相也可经历强的偶极-偶极以及中度碱性的相互作用。氰丙基含量越高,相互作用越强。
SPB-624
  • 应用:该色谱柱经专门的分离、效率及低渗出检测,主要用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G43要求。
  • :键合的;专有的
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径: 亚常温至250 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径: 亚常温至230 °C (等温或预设)
OVI-G43
  • 应用:该色谱柱经专门的制备和检测以满足美国药典及欧洲药典关于确定药物制备过程中残留溶剂检测方法的要求。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G43要求。
  • :键合的;聚(6%氰丙基苯基/94%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-20 °C至260 °C(等温或预设)
VOCOL®
  • 应用:这种中间极性色谱柱主要用于挥发性有机化合物(VOC)分析,可为高挥发性化合物提供较高的保留时间和分辨率。可直接通过进样端口或偶联至吹扫捕集系统来使用该色谱柱。
  • USP编号:无
  • :键合的;专有的
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径,<2 μm:亚常温至250 °C(等温或预设)
    –– ≤0.32 mm内径,≥2 μm:亚常温至230 °C(等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm:亚常温至250 °C (等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,≥2 μm:亚常温至230 °C(等温或预设)
SPB®-20
  • 应用:该色谱柱由于其更高的(20%)苯含量而具有中间极性,从而产生针对极性化合物不同的洗脱顺序以提供验证性信息。它常被用于芳香族分析物的分析。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G32要求。
  • :键合的;聚(20%联苯/80%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:-25 °C至300 °C(等温或预设)
Equity®-1701
  • 应用:由于氰丙基苯基官能团替换而导致的相极性升高,相对于其他相可提供独特的选择性。该色谱柱与带有ECD、NPD和MSD检测器的系统可进行很好的搭配使用,并常被用于醇、含氧化合物、制药、杀虫剂以及PCB相关的应用。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G46要求。
  • :键合;聚(14%氰丙基苯基/86%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径: 亚常温至280 °C (等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径: 亚常温至260 °C (等温或预设)
SPB-608
  • 应用:该色谱柱利用ECD检测器针对低浓度的18种氯农药进行了专门的测试。除了选择性和效率外,它还经过专门测试来确保最低的4,4’-DDT和异狄氏剂分解。还可适用于除草剂分析。
  • USP编号:无
  • :键合;专有
  • 温度极限:亚常温至300 °C (等温或预设)
Sup-Herb™
  • 应用:这是一款经专门检测用于除草剂分析,特别是US EPA方法507的中间极性色谱柱。
  • USP编号:无
  • :键合;专有
  • 温度极限:亚常温至300 °C (等温或预设)
SPB-35
  • 应用:该色谱柱含有35%的苯含量,故相比其他较低苯含量的色谱柱可提供更高的极性选择。非常适合相对于非极性化合物具有更长保留时间的极性化合物的分析。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G42要求。
  • :键合的;聚(35%联苯/65%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:0 °C至300 °C (等温或预设)
SPB-50
  • 应用:该色谱柱在常见的含苯相中具有最高的苯含量,非常适合极性分析物的分析并提供有用的验证性信息。相对于较低含苯量的柱,它还可为多核芳香烃异构体提供额外的选择性。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G3要求。
  • :键合的;聚(50%联苯/50%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:30 °C至310 °C (等温或预设)
 传统相:极性
极性GC柱是使用极性固定相而制成的,而最为常见的是聚乙二醇及其修饰的版本。这些色谱柱柱通常用于符合以下条件的极性化合物(例如醇、胺、羧酸、二醇、酯、醚、酮和硫醇):1)主要含有碳和氢原子,以及2)也含有一些其他的原子如溴、氯、氟、氮、氧、磷和硫。分离取决于可能的相互作用的整体影响差异。
  • 分散(范德华力)、ð-ð、偶极-偶极以及偶极介导的偶极相互作用在这些柱中都是很强的。
  • 也可能实现中等量的氢键和碱性相互作用。
  • SPB-1000及Nukol™ 柱经过特殊的改造后也可适用于强酸性的相互作用。
  • Carbowax®胺柱经过特殊的改造后也可适用于强碱性的相互作用。
 SPB-225
  • 应用:Supelco提供了行业内最为广泛的氰丙基色谱柱,比如这款中间极性的色谱柱。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G7及G19要求。
  • :键合的;聚(50%氰丙基苯基/50%二甲基硅氧烷)
  • 温度极限:45 °C至220 °C (等温)或240 °C(预设)
SPB-PUFA
  • 应用:该色谱柱可为多聚非饱和脂肪酸(PUFA)以及脂肪酸甲酯(FAME)分析提供必要的极性。该色谱柱经专门的调节以提供高度可重复的分析。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G18要求。
  • :键合的;聚亚烷基二醇
  • 温度极限:50 °C至220 °C(等温或预设)
PAG
  • 应用:该色谱柱填补了50%苯基取代柱与经典蜡型柱之间的极性空白,因其极性比蜡型柱略低。它可很好的适用于醇的分析。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G18要求。
  • :键合的;聚亚烷基二醇
  • 温度极限:30 °C至220 °C(等温或预设)
SPB-1000
  • 应用:相中酸性官能团的插入为该色谱柱带来了酸的属性,可有助于挥发性酸性化合物的分析。它可为乙二醇的分析提供极佳的性能。它是进行乙二醇分析的推荐色谱柱。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G25及G35要求。
  • :键合的;酸修饰的聚乙二醇
  • 温度极限:60 °C至200 °C (等温)或220 °C(预设)
Nukol™
  • 应用:相中酸性官能团的插入为该色谱柱带来了酸的属性,非常适合挥发性酸性化合物的分析。可对难分析的羧酸(游离脂肪酸)进行分析,峰型好、吸附低。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G25及G35要求。
  • :键合的;酸修饰的聚乙二醇
  • 温度极限:60 °C至200 °C(等温)或220 °C(预设)
Carbowax® Amine
  • 应用:这种专门制备的碱去活色谱柱时被设计用于伯胺、仲胺和叔胺以及其他挥发性碱性化合物的分析。
  • USP编号:无
  • :键合的;酸修饰的聚乙二醇
  • 温度极限:60 °C至200 °C(等温或预设)
Omegawax®
  • 应用:该色谱柱可为脂肪酸甲酯(FAME),特别是欧米伽3和欧米伽6脂肪酸提供高度可重复性的分析。它经检测可确保重复的FAME等效链长(ECL)值以及对于关键成分的分辨率。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G16要求。
  • :键合的;聚(乙二醇)
  • 温度极限:50 °C至280 °C(等温或预设)
SUPELCOWAX® 10
  • 应用:该色谱柱基于最为常用极性相之一的Carbowax 20M,是一款适合于溶剂、脂肪酸甲酯(FAME)、食品、香精香料化合物、醇以及芳香族化合物分析的极性色谱柱。此外,该色谱柱还是需要极性通用用途色谱柱时的绝佳选择。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G16要求。
  • :键合的;聚(乙二醇)
  • 温度极限
    –– ≤0.32 mm内径: 35 °C至280 °C (等温或预设)
    –– ≥0.53 mm内径,<2 μm:35 °C至280 °C (等温或预设)
    ––  ≥0.53 mm内径,≥2 μm:35 °C至250 °C (等温或预设)
SLB®-IL59
  • 应用:比PEG/蜡型相更为极性的选择性,导致独特的洗脱模式比PEG/蜡型色谱柱更高的最高温度(300 °C相对于270–280 °C)。中性及中度碱性分析物分析的绝佳选择
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,12-二(三丙基鏻)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:亚常温至300 °C (等温或预设)
SLB-IL60
  • 应用:SLB-IL59的修饰(去活)版本可提供更好的惰性。比PEG/蜡型相更为极性的选择性,导致独特的洗脱模式比PEG/蜡型色谱柱更高的最高温度(300 °C相对于270–280 °C)。对现有PEG/蜡型色谱柱极佳的替代。也是一种好的GCxGC色谱柱选择。
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,12-二(三丙基鏻)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:35 °C至300 °C (等温或预设)
SLB-IL61
  • 应用:我们第一款三代离子液相色谱柱。SLB-IL59的修饰(去活)版本可提供更好的惰性。比PEG/蜡型相更为极性的选择性,导致独特的洗脱模式比PEG/蜡型色谱柱更高的最高温度(290 °C相对于270–280 °C)。中性及中度碱性分析物分析的绝佳选择
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,12-二(三丙基鏻)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺三氟甲基磺酸
  • 温度极限:40 °C至290 °C (等温或预设)
 传统相:高度极性
高度极性的GC柱是由极具选择性的GC固定相制成的,通常还有高比例的氰丙基官能团。它们通常被用于分析符合以下条件的可极化化合物(例如烯烃、炔烃和芳香烃):1)仅含有碳和氢原子,以及2)某些碳原子之间含有双键或三键。分离是由可能的相互作用的整体影响差异而确定。
  • 强分散(范德华力)、极强的偶极-偶极、极强的偶极介导偶极以及中度碱性的相互作用都是可能的。相中的氰丙基含量越高,则相互作用越强。
SP™-2330
  • 应用:Supelco可提供行业内最为广泛的双氰丙基相。该色谱柱时一款可提供极性和可极化两种功能的高度特殊化色谱柱,因其将双氰丙基和苯基基团加入到了聚合物骨架中。它可被用于诸如脂肪酸甲酯(FAME)、二噁英及芳香族化合物的几何异构体等分析物的高温及低温分离
  • USP编号:该色谱柱满足USP G8要求。
  • :键合的;聚(80%双氰丙基苯基/20%氰丙基苯基硅氧烷)
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
SLB®-IL76
  • 应用:我们第一款二代离子液相色谱柱。相结构通过多种相互作用机理进行了改造,使得即便当于具有相似GC柱极性分类值的色谱柱比较时也会导致选择性的差异。
  • USP编号:无
  • :非键合的;三(三丙基膦基己酰氨基)三乙胺双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:亚常温至270 °C (等温或预设)
SP™-2331
  • 应用:高度极性的氰硅氧烷色谱柱经过了二噁英以及特别是四氯二苯二氧芑(TCDD)异构体分析的特别检测。由于相是稳定的,它的最高温度略高于非键合的氰硅氧烷色谱柱。
  • USP编号:无
  • :固定的;专有的
  • 温度极限:亚常温至275 °C (等温或预设)
SP-2380
  • 应用:高度极性的氰硅氧烷色谱柱通常被用于以几何(顺式/反式)脂肪酸甲酯(FAME)异构体作为基团的分离。在需要具有较好热稳定性的高度极性通用用途色谱柱时也会有用。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G48要求。
  • :固定的;聚(90%双氰丙基苯基/10%氰丙基苯基硅氧烷)
  • 温度极限:亚常温至275 °C (等温或预设)
SP-2560
  • 应用:该高度极性的双氰丙基色谱柱是被特殊设计用于脂肪酸甲酯(FAME)几何构象(顺式/反式)异构体的深度分离。它对于FAME异构体的应用极为有效。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G5要求。
  • :非键合的;聚双氰丙基硅氧烷
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
SP-2340
  • 应用:该非键合色谱柱可提供其同等类别中最高的极性。对于全部的通用用途双氰丙基色谱柱,它对于脂肪酸甲酯(FAME)、二噁英、碳水化合物以及芳香族化合物的几何异构体的高温和低温分离都十分有效。
  • USP编号:该色谱柱满足USP G5要求。
  • :非键合的;聚双氰丙基硅氧烷
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
SLB-IL82
  • 应用:极性选择性略高于具有高比例氰丙基侧基的聚硅氧烷相。中性及中度碱性分析物分析的绝佳选择
  • USP编号:无
  • :1,12-二(2,3-二甲基咪唑)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:50 °C至270 °C (等温或预设)
TCEP
  • 应用:这种相的独特化学特性使其可用于特殊的分离。它常被用于矿物精油中的醇和芳香族化合物、汽油中的脂肪族成分以及独立芳香族化合物以及含氧化合物的分析。
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷
  • 温度极限:亚常温至145 °C (等温或预设)
SLB-IL100
  • 应用:世界上第一款市售的离子液相GC柱作为我们GC柱极性表中100的标尺。选择性与TCEP相几乎相同。比TCEP色谱柱更高的最高温度(230 °C相对于140 °C)。中性及可极化分析物(含有C-C双键或三键)分析的绝佳选择。
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,9-二(3-乙烯基咪唑鎓)壬烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:亚常温至230 °C (等温或预设)
 传统相:极端极性
极端极性GC柱是采用具有最具选择性的GC固定相而制造的。它们通常被用于提供可极化化合物之外的选择性。因其对非极性色谱柱的正交选择性还可被用于GCxGC应用。分离是由可能的相互作用的整体影响差异而确定。
  • 强分散(范德华力)、极强的偶极-偶极、极强的偶极介导偶极以及中度碱性的相互作用都是可能的。
 SLB-IL111
  • 应用:世界上首款市售在GC柱极性表上等级超过100的色谱柱。选择性几乎正交于非极性和中间极性的相,从而产生非常独特的洗脱模式。270 °C的最高温度对于这样一款极端极性柱极为惊人。对中性分析物中可极化分析物(含有C-C双键或三键)进行分离的绝佳选择。也是一种不错的GCxGC色谱柱选择。
  • USP编号:无
  • :非键合的;1,5-二(2,3-二甲基咪唑)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
  • 温度极限:50 °C至270 °C (等温或预设)
 手性相
手性GC相由α-、β-或 γ-环糊精的衍生物组成用于旋光对映体的分离。这些相可日常用于分离一系列难以用HPLC进行解析的未衍生非芳香族旋光对映体以及多种芳香族旋光对映体。这些相对于许多这些类型的分子进行特异并有效的分离,包括手性合成的起始材料或中间产物、生化及制药中间产物及代谢物、环境污染物、香料等数千种化合物。手册Astec® CHIRALDEX®及Supelco® DEX™手性GC色谱柱:最为全面的衍生化环糊精”(T411101, OEM)包含有关于手性GC色谱柱及其选择指南的宝贵信息。可通过拨打800-359-3041(仅限美国及加拿大),814-359-3041。
CHIRALDEX
  • 应用:这些色谱柱主要用于对旋光对映体进行分析以确定其生物活性(制药行业)、香味(香精香料及食品饮料行业)、是否存在危害(环境行业)以及纯度(化工行业)。
  • USP编号:无
  • :十四种特殊的相化学特性由具有广泛选择性的环糊精复杂衍生物而组成。
  • 温度极限
    –– TA相: -10 °C至180 °C (等温或预设)
    ––所有其他的相: -10 °C至200 °C (等温)或220 °C(预设)
Supelco® DEX™
  • 应用:这些色谱柱主要用于对旋光对映体进行分析以确定其生物活性(制药行业)、香味(香精香料及食品饮料行业)、是否存在危害(环境行业)以及纯度(化工行业)。
  • USP编号:无
  • :十种独特的相由可进行多种旋光对映体分离的环糊精衍生物所组成。
  • 温度极限:30 °C至230 °C (等温或预设)
 PLOT柱
我们可提供多种不同的多孔层开管(Porous Layer Open Tubular,PLOT)色谱柱,包括那些由我们特殊碳吸附剂制造的。一种专有的过程被用于将吸附剂颗粒固定至熔融硅胶管的内部,并确保它们在正常使用时不会被冲走。PLOT GC色谱柱通常被用于小分子如永久气体、轻质烃以及挥发性硫化物的分离。选择:
  • Carboxen®-1010 PLOT用于氢气、氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳和C2/C3烃。这是唯一一款可分离所有这些永久气体的色谱柱。
  • Carboxen-1006 PLOT用于绝大多数永久气体以及C1-C3,采用高于常温的起始温度。还可用于解析甲醛/水/甲醇(福尔马林)混合物以及监测乙烯中的杂质。
  • Supel-Q™ PLOT用于硫气体、醇、酮、醛以及多种极性化合物的分析。还可在高于常温时用于二氧化碳和C1-C4烃,以及汽油和其他石油馏分。
  • 硫酸铝PLOT用于C1-C4烃,特别是来自C2烃的甲烷可减少峰的拖尾。还可用于正丁烷之后的乙炔洗脱,以及正戊烷和1,3-丁二烯后的甲基乙炔洗脱。
  • 氯化铝PLOT用于C1-C4烃。还可用于多种常用碳氟化合物的极佳分离。
  • 分子筛5A PLOT用于在5分钟内进行氧气、氮气、一氧化碳和甲烷的分析。对于更为困难的分析,例如从氧气中分离氩气,可通过使用亚常温(15 °C或更低)。
Carboxen-1010 PLOT
  • 应用:该色谱柱是在同一次分析中对永久气体(氦气、氢气、氧气、氮气、一氧化碳、甲烷以及二氧化碳)和轻质烃(C2-C3)中所有主要成分进行分离的理想选择。它是目前市售的唯一一款可对永久气体中所有主要成分进行分离的色谱柱。该色谱柱还可用于在亚常温调价下从氮气中分离氧气。
  • USP编号:无
  • :碳分子筛
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
Carboxen®-1006 PLOT
  • 应用:该色谱柱非常适合在同一次分析中对多种永久气体成分(氦气、氢气、氧气、氮气、一氧化碳、甲烷以及二氧化碳)和轻质烃(C2-C3)进行分离。非常适合对甲醛/水/甲醇(福尔马林)混合物进行解析以及对乙烯中杂质进行监测。可用于高流速及快速温度程序以确保优质快速的分离。
  • USP编号:无
  • :碳分子筛
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
Supel-Q™ PLOT
  • 应用:该色谱柱即便是在其最高温时仍表现出极低的渗出,并能在高于常温时对二氧化碳和C1-C4烃进行有效的解析。它还适用于硫气体、醇、酮、醛以及多种极性化合物的分析,也可分析汽油及其他石油馏分。
  • USP编号:无
  • :二乙烯基苯
  • 温度极限:亚常温至250 °C (等温或预设)
硫酸铝PLOT
  • 应用:这款极为可靠的色谱柱对于C1-C4烃混合物中的烷烃、烯烃和炔烃的分离具有必要的选择性。它可提供正丁烷之后的乙炔洗脱,以及正戊烷和1,3-丁二烯后的甲基乙炔洗脱。其聚合物表面经去活来减少峰的拖尾。
  • USP编号:无
  • :硫酸去活的氧化铝
  • 温度极限:亚常温至180 °C (等温或预设)
氯化铝PLOT
  • 应用:该色谱柱可实现C1-C4烃的分离。由于该色谱柱比氧化铝表面PLOT极性略低,在对轻质烃的烷烃、烯烃和炔烃混合物进行分析时它可提供不同的洗脱顺序。它还可为多种常见的氟化物如氟利昂提供极佳的分离。
  • USP编号:无
  • :硫酸去活的氯化铝
  • 温度极限:亚常温至180 °C (等温或预设)
分子筛5A PLOT
  • 应用:该色谱柱可用于在五分钟内对多种永久气体成分如氧气、氮气、一氧化碳和甲烷进行分离。更为困难的分离,如从氧气中分离氩气,可通过使用亚常温实现。这些色谱柱拥有任意PLOT柱中最强的吸附剂强度。
  • USP编号:无
  • :硅酸铝
  • 温度极限:亚常温至300 °C (等温或预设)
 SCOT柱
SupelcoS是载体涂渍开管柱色谱技术的领导者。凭借我们卓越的制造技术,我们可在不锈钢管的内壁上涂覆一层独特的液相涂层来支持颗粒。通过该技术,我们能够得到传统熔融硅胶毛细管色谱柱制造技术无法得到的相。SCOTS色谱柱结合了毛细管GC的灵敏度以及极佳的样品分辨率,并具有广泛的填充GC固定相文库。
所有我们的SCOT色谱柱都具有50英尺 x 1/32英寸外径 x 0.02英寸内径,并在两端均包含1/16英寸外径的连接点。它们采用3.5英寸的线圈进行捆扎并在两端均带有12英寸的松散柱。四款色谱柱均有现货库存。带有其他相的色谱柱可通过我们的定制项目获取。
Bentone® 34/DNDP SCOT
  • 应用:用于二甲苯异构体的分析
  • USP编号:无
  • :苯妥英34/邻苯二甲酸二正癸酯
  • 温度极限:10 °C至150 °C (等温或预设)
TCEP SCOT
  • 应用:用于芳香族分析物的分析
  • USP编号:无
  • :1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷
  • 温度极限:0 °C至150 °C (等温或预设)
BMEA SCOT
  • 应用:用于烯烃的分析。
  • USP编号:无
  • :双-甲氧基乙基己二酸酯
  • 温度极限:25 °C至100 °C (等温或预设)
Squalane SCOT
  • 应用:用于沸点分离
  • USP编号:无
  • :角鲨烷
  • 温度极限:20 °C至120 °C (等温或预设)
返回页首
 货号
常用相的常见尺寸
表4 传统的相(按相极性升序排列)
Phase I.D. (mm) Length (m) df (μm) Beta Value Cat. No.
SPB®-Octyl 0.25 30 0.25 250 24218-U
Petrocol® DH 50.2 0.20 50 0.50 100 24133-U
Petrocol DH 0.25 100 0.50 125 24160-U
Petrocol DH 150 0.25 150 1.00 63 24155
SPB-1 SULFUR 0.32 30 4.00 20 24158
Equity®-1 0.10 15 0.10 250 28039-U
Equity-1 0.25 30 0.25 250 28046-U
Equity-1 0.25 60 0.25 250 28047-U
Equity-1 0.32 30 0.25 320 28055-U
SPB-1 0.25 30 0.25 250 24028
SPB-1 0.32 30 0.25 320 24044
SPB-1 0.32 30 1.00 80 24045-U
SPB-1 0.32 60 1.00 80 24047
SPB-1 0.53 30 1.50 88 25303
SPB-1 0.53 30 3.00 44 25341-U
SPB-1 0.53 30 5.00 27 25345-U
SLB®-5ms 0.10 10 0.10 250 28465-U
SLB-5ms 0.10 15 0.10 250 28466-U
SLB-5ms 0.18 20 0.18 250 28564-U
SLB-5ms 0.18 20 0.36 125 28576-U
SLB-5ms 0.25 30 0.25 250 28471-U
SLB-5ms 0.25 60 0.25 250 28472-U
SLB-5ms 0.32 30 0.25 320 28482-U
MET-Biodiesel 0.53 14 0.16 828 28668-U*
HT-5 (aluminum clad) 0.32 25 0.10 800 25003
PTA-5 0.25 30 0.50 125 24277
PTA-5 0.53 30 3.00 44 25439
SAC™-5 0.25 30 0.25 250 24156
Equity-5 0.25 30 0.25 250 28089-U
Equity-5 0.25 60 0.25 250 28090-U
Equity-5 0.25 30 0.50 125 28092-U
Equity-5 0.32 30 0.25 320 28097-U
Equity-5 0.53 30 5.00 27 28279-U
SPB-5 0.20 30 0.20 250 24166
SPB-5 0.25 30 0.25 250 24034
SPB-5 0.32 15 0.25 320 24101-U
SPB-5 0.32 30 0.25 320 24048
SPB-5 0.53 30 0.50 265 25317
SPB-5 0.53 30 1.50 88 25305-U
SPB-5 0.53 30 5.00 27 25347
SPB-5 0.53 60 5.00 27 25351
SPB-624 0.18 20 1.00 45 28662-U
SPB®-624 0.25 30 1.40 45 24255
SPB-624 0.25 60 1.40 45 24256
SPB-624 0.32 60 1.80 44 24251
SPB-624 0.53 30 3.00 44 25430
SPB-624 0.53 75 3.00 44 25432
OVI-G43 0.53 30 3.00 44 25396
VOCOL® 0.18 20 1.00 45 28463-U
VOCOL 0.25 30 1.50 42 24205-U
VOCOL 0.25 60 1.50 42 24154
VOCOL 0.32 60 1.80 44 24217-U
VOCOL 0.32 60 3.00 27 24157
VOCOL 0.53 30 3.00 44 25320-U
VOCOL 0.53 60 3.00 44 25381
VOCOL 0.53 105 3.00 44 25358
SPB-20 0.25 30 1.00 63 24196-U
Equity-1701 0.10 15 0.10 250 28343-U
Equity-1701 0.25 30 0.25 250 28372-U
SPB-608 0.25 30 0.25 250 24103-U
SPB-608 0.53 30 0.50 265 25312
SPB-50 0.25 30 0.25 250 24181
SPB-1000 0.53 30 0.50 265 25445
Nukol™ 0.25 30 0.25 250 24107
Nukol 0.53 15 0.50 265 25326
Nukol 0.53 30 0.50 265 25327
Carbowax® Amine 0.53 30 1.00 133 25353
Omegawax® 100 0.10 15 0.10 250 23399-U
Omegawax 250 0.25 30 0.25 250 24136
Omegawax 320 0.32 30 0.25 320 24152
SUPELCOWAX® 10 0.10 15 0.10 250 24343
SUPELCOWAX 10 0.25 30 0.25 250 24079
SUPELCOWAX 10 0.25 60 0.25 250 24081
SUPELCOWAX 10 0.25 30 0.50 125 24284
SUPELCOWAX 10 0.32 30 0.25 320 24080-U
SUPELCOWAX 10 0.32 60 0.25 320 24082
SUPELCOWAX 10 0.32 30 0.50 160 24084
SUPELCOWAX 10 0.32 60 0.50 160 24085-U
SUPELCOWAX 10 0.32 30 1.00 80 24211
SUPELCOWAX 10 0.32 60 1.00 80 24212
SUPELCOWAX 10 0.53 30 0.50 265 25325
SUPELCOWAX 10 0.53 30 1.00 133 25301-U
SUPELCOWAX 10 0.53 60 1.00 133 25391
SUPELCOWAX 10 0.53 30 2.00 63 25375-U
SUPELCOWAX 10 0.53 60 2.00 53 25376
SLB®-IL59 0.10 15 0.08 313 28880-U
SLB-IL59 0.25 30 0.20 313 28891-U
SLB-IL60 0.25 30 0.20 313 29505-U
SLB-IL61 0.10 15 0.08 313 29484-U
SLB-IL61 0.25 30 0.20 313 29486-U
SP™-2330 0.25 30 0.20 313 24019
SLB-IL76 0.10 15 0.08 313 28909-U
SLB-IL76 0.25 30 0.20 313 28913-U
SP-2331 0.25 60 0.20 313 24104-U
SP-2331 0.32 60 0.20 400 24105-U
SP-2380 0.25 30 0.20 313 24110-U
SP-2380 0.25 60 0.20 313 24111
SP-2380 0.25 100 0.20 313 24317
SP-2380 0.32 30 0.20 400 24116-U
SP-2560 0.18 75 0.14 321 23348-U
SP-2560 0.25 100 0.20 313 24056
SP-2560 0.25 100 0.20 313 23362-U**
SP-2340 0.25 60 0.20 313 24023
SLB-IL82 0.10 15 0.08 313 29477-U
SLB-IL82 0.25 30 0.20 313 29479-U
TCEP 0.25 60 0.44 142 24153
SLB-IL100 0.10 15 0.08 313 28882-U
SLB-IL100 0.18 20 0.14 313 28883-U
SLB-IL100 0.25 30 0.20 313 28884-U
SLB-IL100 0.25 60 0.20 313 28886-U
SLB-IL100 0.32 30 0.26 313 28887-U
SLB-IL100 0.32 60 0.26 313 28888-U
SLB-IL111 0.10 15 0.08 313 28925-U
SLB-IL111 0.25 30 0.20 313 28927-U
*以及一支集成2 m x 0.53 mm内径保护柱。
**缠绕在一个5英寸的笼子上以适配Agilent 6850 GC
表5手性相
内径(mm) 柱长(m) df (ìm) β值 货号
CHIRALDEX® G-TA 0.25 30 0.12 500 73033AST
CHIRALDEX G-DP 0.25 30 0.12 500 78033AST
CHIRALDEX B-DM 0.25 30 0.12 500 77023AST
CHIRALDEX B-PM 0.25 30 0.12 500 76023AST
CHIRALDEX B-DA 0.25 30 0.12 500 72023AST
CHIRALDEX B-PH 0.25 30 0.12 500 71023AST
β-DEX™ 120 0.25 30 0.25 250 24304
β-DEX 225 0.25 30 0.25 250 24348
β-DEX 325 0.25 30 0.25 250 24308
表6PLOT色谱柱
内径(mm) 柱长(m) 货号
Carboxen®-1010 PLOT 0.53 30 25467
Carboxen-1006 PLOT 0.53 30 25461
Supel-Q™ PLOT 0.53 30 25462
Alumina sulfate PLOT 硫酸铝PLOT 0.53 30 28323-U
Alumina chloride PLOT 氯化铝PLOT 0.53 30 28328-U
Mol Sieve 5A PLOT 分子筛5A PLOT 0.53 30 25463
返回页首