Merck
1.06303
di-Natriumtetraborat-Decahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Synonym(e):
di-Natriumtetraborat-Decahydrat, Borax
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
603-411-9
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.213 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.0-103.0% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
49.74 g/L
Dichte
1.72 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.06308S96401.01964
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
complies with DIN 19266
form
solid
form
crystals
form
powder or crystals
form
-
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
assay
99.5-103.0% (acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
-
solubility
49.74 g/L
solubility
49.74 g/L
solubility
-
solubility
49.74 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Natriumbromid ist ein Mineralsatz mit vielseitigen Anwendungen in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Es weist auch antimikrobielle Eigenschaften auf und wird als Komponente von Desinfektionsmitteln verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.