Merck
  • Systemic pharmacokinetics and cerebrospinal fluid uptake of intravenous ceftriaxone in patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Systemic pharmacokinetics and cerebrospinal fluid uptake of intravenous ceftriaxone in patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Journal of clinical pharmacology (2014-04-29)
Yanli Zhao, Merit E Cudkowicz, Jeremy M Shefner, Lisa Krivickas, William S David, Francine Vriesendorp, Alan Pestronk, James B Caress, Jonathan Katz, Ericka Simpson, Jeffrey Rosenfeld, Robert Pascuzzi, Jonathan Glass, Kourosh Rezania, Jerold S Harmatz, David Schoenfeld, David J Greenblatt
ZUSAMMENFASSUNG
The cephalosporin antibiotic ceftriaxone was evaluated as a potential therapeutic agent for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The pharmacokinetics (PK) of ceftriaxone in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) were investigated in 66 participants in a previously reported clinical trial. Their mean age was 51 years, and 65% were male. Participants were randomly assigned to 1 of 3 treatment groups receiving intravenous infusions (mean duration: 25 minutes) every 12 hours of either: placebo and placebo; 2 g ceftriaxone and placebo; or 2 g ceftriaxone twice. Mean steady-state plasma PK variables were: volume of distribution, 14 L (0.17 L/kg); elimination half-life, 8-9 h; total clearance, 17-21 mL/min (0.22-0.25 mL/min/kg). Values were not different between dosage groups. CSF PK analysis, determined through sparse CSF sampling, indicated apparent entry and elimination half-life values of 1.0 and 34 hours, respectively. With both dosage regimens, CSF concentrations were maintained above the target threshold of 1.0 µM (0.55 µg/mL) as determined from in vitro models. The plasma and CSF PK profiles of ceftriaxone were used as a basis for planning the Phase 3 clinical trial of ceftriaxone in ALS.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure, ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ACS reagent, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure, ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure, 85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ammoniumacetat, LiChropur, eluent additive for LC-MS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Triethanolamin, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, Molecular Biology, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure, crystalline, ≥99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.