Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.937,00
Sobre este item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarFormulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 468-559-63
C × diâmetro
10 m × 0.2 mm
1 of 4
Este Item | GF56996072 | GF82151726 | GF48288055 |
|---|---|---|---|
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| manufacturer/tradename Goodfellow 468-559-63 | manufacturer/tradename Goodfellow 569-960-72 | manufacturer/tradename Goodfellow 821-517-26 | manufacturer/tradename Goodfellow 482-880-55 |
| L × diam. 10 m × 0.2 mm | L × diam. 20 m × 0.2 mm | L × diam. 200 m × 0.02 mm | L × diam. 2 m × 0.2 mm |
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?