Merck
AMBH2D6F3F32
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
350.9
Número MDL:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
chave InChI
NBSGEAPKXCFNTH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)