Merck
793025P
Avanti
DSPE-PEG2000-Tetrazine
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[tetrazine(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C142H272N7O55P
Peso molecular:
2988.67
Código UNSPSC:
12352211
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (793025P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)Cc1ccc(cc1)-c1nncnn1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Descrição geral
DSPE-PEG2k-Tetrazine is a high-purity synthetic phospholipid modified with PEG2000 and a tetrazine group. PEGylation offers steric stabilization, enhancing circulation time and minimizing clearance by the reticuloendothelial system (RES). The tetrazine moiety enables bioorthogonal click chemistry, reacting selectively with trans-cyclooctene (TCO) in complex biological environments without disrupting native biological functions.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)