Merck
810325P
Avanti
Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H37ClN2O2
Peso molecular:
493.08
Código UNSPSC:
12352211
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (810325P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
fluorescência
λex 550 nm; λem 570 nm
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Descrição geral
Cyanine 3, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)