Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H48Cl2N2O2
Peso molecular:
719.78
Código UNSPSC:
12352214
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Aplicação
Lipids Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)