Merck
860161P
Avanti
Cer 1 (d18:1(D7)/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine(d7)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H114D7NO5
Peso molecular:
991.69
Código UNSPSC:
12352211
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860161P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Descrição geral
Ceramide 1 (d18:1(d7)/28:0/18:2) is natural component of human skin. It plays a key role in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
Características e benefícios
This product is deuterated which allows for better understanding of the structure, dynamics, and function of cell membranes.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)