Merck
04-784
Anticorpo anti-IRS1, clone AW58, monoclonal de coelho
culture supernatant, clone AW58, Upstate®
Sinônimo(s):
insulin receptor substrate 1
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AW58, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRS1(3667)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
05-784R09-43209-433
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
AW58, monoclonal
clone
58-10C-31, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
human ... IRS1(3667)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Descrição geral
As proteínas que são substrato do receptor de insulina são os efetores tanto da sinalização insulínica e da sinalização iniciada por IGF. Elas compartilham os domínios PH e PTB perto das terminações N e multiplicam os motivos de fosforilação de Tir em suas regiões da terminação C. As proteínas que se ligam a proteínas IRS fosforiladas na tirosina incluem PI3 quinase p85, GRB2, SHP2, Nck, Crk e Fyn. A IRS1 parece estar principalmente envolvida na sinalização de IGF e no crescimento citoesquelético. A IRS2 parece ser a mediadora fundamental da sinalização insulínica, uma vez que sua ablação genética resulta em diabetes tipo II. A IRS3 é expressa principalmente em adipócitos e é uma ativadora incomumente potente da PI3 quinase. A IRS4 não possui os resíduos tirosina que nas outras proteínas IRS se ligam à SHP2.
Mr aproximadamente 145-165 kDa
Imunogênio
Peptídeo correspondente aos 14 aminoácidos da terminação carboxila (C-YASINFQKQPEDRQ) da IRS1 de fígado de rato
Aplicação
Análise por immunoblot: Diluições de 1:1.000 a 1:4.000 deste lote detectaram IRS1 em lisados de RIPA de fibroblastos 3T3/A31 de camundongo.
Imunoprecipitação: 5-10 μl deste lote imunoprecipitaram IRS1 de 500 μg de lisado de RIPA de 3T3/A31.
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo anti-IRS1, clone AW58, detecta o nível de IRS1 e foi publicado e validado para uso em IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização insulínica/energética
Ações bioquímicas/fisiológicas
IRS1
forma física
Sobrenadantes cultivados em 0,05% de azida sódica
Nota de preparo
1 ano a –20 °C a partir da data de envio
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: Catálogo #12-305, lisado 3T3/A31. Adicione 2,5 μL de 2-mercapto-etanol/100 μL de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 μg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
rotineiramente avaliada por immunoblot em lisados de RIPA de fibroblastos 3T3/A31 de camundongo
Outras notas
Substitui: 05-784
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Components of signaling pathways for insulin and insulin-like growth factor-I in muscle myoblasts and myotubes.
Lamphere, L and Lienhard, G E
Endocrinology, 131, 2196-2202 (1992)
Nicolas Drapeau et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(11), E1188-E1198 (2013-03-28)
Renal podocyte apoptosis is an early event of diabetic nephropathy progression. Insulin action is critical for podocyte survival. Previous studies demonstrated that Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1) is elevated in renal cortex of type 1 diabetic mice; we hypothesized that
Ping Yang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(4), 5658-5672 (2020-02-27)
A contradictory role of CD36 in insulin resistance was found to be related to the nutrient state. Here, we examined that the physiological functions of CD36 in insulin signal transduction in mice fed a low-fat diet. CD36 deficiency led to
Xubo Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 13248-13248 (2017-10-19)
Studies have reported attenuation of insulin resistance (IR) by improving phosphorylation of the insulin signalling pathway. However, the upstream molecular signalling pathway is still elusive. In this study, Western blot was used to evaluate the phosphorylation level of the insulin
A Takano et al.
Molecular and cellular biology, 21(15), 5050-5062 (2001-07-05)
A pathway sensitive to rapamycin, a selective inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), down-regulates effects of insulin such as activation of Akt (protein kinase B) via proteasomal degradation of insulin receptor substrate 1 (IRS-1). We report here that the