Merck
05-1087
Anticorpo antifosfo-IRS1 (Ser307 camundongo/ Ser312 humana), clone 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Sinônimo(s):
insulin receptor substrate 1
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24.6.2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer307 )
Informações sobre genes
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
05-108605-108505-784R
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
24.6.2, monoclonal
clone
8.1.2, monoclonal
clone
4.2.2, monoclonal
clone
58-10C-31, monoclonal
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
species reactivity
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
species reactivity
human, rat, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35570
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Descrição geral
O IRS1 (substrato do receptor de insulina 1) transmite sinalização insulínica através de vias metabólicas e mitogênicas. O IRS1 é altamente fosforilado, tanto nos resíduos de serina quanto nos resíduos de tirosina. Essas tirosinas fosforiladas permitem que o IRS atue como uma proteína de ancoragem que liga os domínios SH2 de proteínas como a PI3 quinase (fosfatidilinositol 3-quinase) e GRB2, resultando em ativação. A superexpressão e a fosforilação da serina estão associadas à resistência à insulina e ao câncer de mama. Alguns dos sítios de fosforilação mais notáveis são a Ser302 que é fosforilada após a estimulação com insulina. A ser307, fosforilada por JNK e IKK, é um sítio regulador chave que parece interromper a interação IRS1/IR e inibe a ativação mediada por insulina das vias da PI3 quinase e MAPK, e a Ser636/639, que é conhecida por ser fosforilada por p70S6K downstream de mTOR e atua como um circuito de feedback negativo.
Aprox. 185 kDa
Imunogênio
Peptídeo sintético que corresponde aos aminoácidos que circundam a Ser307 de IRS1 de camundongos.
Aplicação
Este anticorpo antifosfo-IRS1 (Ser307 camundongo/ Ser312 humana), clone 24.6.2, é validado para uso em WB, IP, IC e IF para detectar a fosfo-IRS1 (Ser307 camundongo/ Ser312 humana).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Com base na homologia de 100% da sequência com o imunogênio, é previsto que apresente reatividade cruzada com muitas outras espécies.
Este anticorpo reconhece o IRS1 fosforilado na Ser307 (camundongo) e na Ser312 (humana).
forma física
Formato: Purificado
Nota de análise
Avaliado por western blot em lisados de células CHO +/- insulina com transfecção de IR/IRS1.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo foi usada para detectar IRS1 em lisado de células CHO +/- caliculina A/ tratadas com ácido ocadaico.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Substitui: 07-247
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Xinghui Sun et al.
Circulation research, 118(5), 810-821 (2016-02-03)
The pathogenesis of insulin resistance involves dysregulated gene expression and function in multiple cell types, including endothelial cells (ECs). Post-transcriptional mechanisms such as microRNA-mediated regulation of gene expression could affect insulin action by modulating EC function. To determine whether microRNA-181b
Hua Yan et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 180-186 (2016-12-03)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic liver disease, the pathological process of which is complex. Activation of the c‑Jun N‑terminal kinase (JNK) signaling pathway is associated with the mechanism underlying obesity-induced insulin resistance. Furthermore, the JNK signaling
Ashraf Nahle et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
The NAD-dependent deacetylase SIRT1 improves β cell function. Accordingly, nicotinamide mononucleotide (NMN), the product of the rate-limiting step in NAD synthesis, prevents β cell dysfunction and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet. The current study was performed to
Saori Kakehi et al.
Frontiers in physiology, 14, 1198390-1198390 (2023-06-30)
Inactivity causes insulin resistance in skeletal muscle and exacerbates various lifestyle-related diseases. We previously found that 24-h hindlimb cast immobilization (HCI) of the predominantly slow-twitch soleus muscle increased intramyocellular diacylglycerol (IMDG) and insulin resistance by activation of lipin1, and HCI
Nancy J Hançer et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12467-12484 (2014-03-22)
IRS1 and IRS2 are key substrates of the insulin receptor tyrosine kinase. Mass spectrometry reveals more than 50 phosphorylated IRS1 serine and threonine residues (Ser(P)/Thr(P) residues) in IRS1 from insulin-stimulated cells or human tissues. We investigated a subset of IRS1