Sobre este item
Pular para
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human, hamster
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND1(595)
1 of 4
Este Item | ABE52 | 06-138 | SAB5500090 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form tissue culture supernatant |
| species reactivity rat, mouse, human, hamster | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, sheep, human, mouse | species reactivity human (tested) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 5D4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone SP4, monoclonal |
| Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information human ... CCNA2(890) | Gene Information human ... CCND1(595) |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 1:25, immunohistochemistry: 1:100 |
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2