Merck
Pular para
1.02403
Dicromato de potássio
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
Sinônimo(s):
Dicromato de potássio
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr2K2O7
Número CAS:
Peso molecular:
294.18
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
O dicromato de potássio é um padrão volumétrico fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa é determinada por titulação potenciométrica e qualificada em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Application
Ele é usado como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações redox, de acordo com a USP e a Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto.
  • Material de referência certificado conforme a norma ISO 17034
  • Material de alta pureza atribuível aos SRMs do NIST
  • Qualificado em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo de reagentes da USP e Ph. Eur
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Packaging
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicromato de potássio
Palavra de aviso
Danger
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf