Merck
1.19849
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
E (40 - 63 µm) 500mg 3ml, package of 50 tubes
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Tubos de PP padrão de 3 ml e 500 mg LiChrolut® RP-18 E (40-63 µm), package of 50 tubes
embalagem
package of 50 tubes
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
temperatura de armazenamento
no temp limit
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.020231.198471.02014
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Descrição geral
50 tubos de extração por embalagem
As colunas Lichrolut são projetadas para extração em fase sólida rápida e confiável. Isso é obtido por meio de interações fortes, mas reversíveis, entre o analito e a superfície da fase estacionária. Diversas modificações de superfície permitem extrações não polares (Lichrolut RP18 e RP18e), extrações polares (Lichrolut Si e Lichrolut CN), extração de troca catiônica (Lichrolut SCX), extração em modo misto (Lichrolut TSC) e extrações não polares em fase polimérica (Lichrolut EN), que é particularmente adequada para a extração de pesticidas e fenois em água ou medicamentos em fluidos corporais.
Nota de análise
Aspecto: em conformidade
Informações legais
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.