Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
1 of 4
Este Item | 12-404 | 12-372 | 12-403 |
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1