Merck
14-511-M
Aurora A Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human Aurora A, for use in Kinase Assays.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Sf21 cells
peso molecular
Mw 46.9 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão UniProt
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
14-835-M14-555-M14-529-M
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 46.9 kDa
mol wt
Mw 38 kDa (INCENP), Mw 40 kDa (Aurora B)
mol wt
Mw 63.8 kDa
mol wt
Mw 121 kDa
UniProt accession no.
O14965
UniProt accession no.
Q96GD4
UniProt accession no.
Q9UM73
UniProt accession no.
P00519
NCBI accession no.
NM_003600.2, NM_198434.1, NM_198436.1, NM_198433.1, NM_198437.1, NM_198435.1
NCBI accession no.
NM_004217
NCBI accession no.
NM_004304.3
NCBI accession no.
NM_005157.3, NM_007313.2
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human Aurora A
Product Source: expressed in Sf21 cells
Aplicação
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: Aurora-A
Target Sub-Family: AGC
Embalagem
Also available in 250μg size as catalog # 14-511M - Call for pricing and availability.
forma física
Ni2+/NTA-agarose
Nota de preparo
6 months at -70C
Nota de análise
routinely evaluated by phosphorylation of Kemptide
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany