Sobre este item
Pular para
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LA1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
1 of 4
Este Item | 05-101 | ABS82-AF488 | MABE341-AF488 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rat |
| conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate - | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| clone LA1, monoclonal | clone LA1, monoclonal | clone polyclonal | clone 17H1, monoclonal |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information - |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity rat, human | species reactivity human |
Descrição geral
Inhibits A431 cell growth. Recognizes an antigenic determinant located on the extracellular domain of the receptor.
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2