Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
1 of 4
Este Item | A7910 | 178461 | 178455 |
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form powder | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Le, N.A., et al. 1988. J. Lipid Res. 29, 669.
Jackson, R.L., and Holdsworth, G. 1986. Methods Enzymol.128, Chapter 14.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1