Sobre este item
Pular para
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, )
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
1 of 4
Este Item | D2944 | 324390 | 324402 |
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD3(1814) |
| clone polyclonal | clone 1-1-F11 s.E6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, see application references)
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Rat brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2