Merck
567021
Simvastatin Sodium Salt
HMG-CoA reductase inhibitor, (Beige solid)
Sinônimo(s):
L-Type Calcium Channel Blocker VI, Simvastatin, Sodium Salt - Calbiochem
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
C25H39O6.Na
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Simvastatin, Sodium Salt - Calbiochem,
Formulário
(Beige solid)
Nível de qualidade
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
soluble (DMSO (100 mg/ml), Ethanol (25 mg/ml), or H2O (5 mg/ml))
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Carboxylate form of Simvastatin (Cat. No. 567020) that is active in whole cells and in cell-free assays. A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation. Also inhibits glucose-induced Ca2+-signaling and insulin secretion by blocking L-type Ca2+ channels in rat islet β-cells. Inhibits cell proliferation of human smooth muscle cells. Note: This product is supplied in an active form; no treatment with NaOH in ethanol is required for its activation.