Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 757
Ensaio
≥95% (gel filtration chromatography)
Formulário
crystalline solid
atividade específica
≥5500 KIU/mg dry wt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
≤10 EU/mg endotoxin
cor
white to off-white
pI
10.5
solubilidade
water: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
chymotrypsin
Nota de preparo
Outras notas
Roberts, R.F., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg.66, 225.
Azougagh Oualane, F., et al. 1992. Thromb. Res.68, 185.
Anderson, L.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2979.
Kruithof, W.L., et al. 1986. Biochem. J.226, 631.
McKeehan, W.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 5378.
Fritz, H., and Wunderer, G. 1983. Arzneim. Forsch.33, 479.
Rijken, D.C., and Collen, D. 1981. J. Biol. Chem.256, 7035.
Kassell, B., et al. 1970. Methods Enzymol.19, 845.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1