Merck
71009-M
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Sinônimo(s):
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.77
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
temperatura de armazenamento
10-30°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
70584-M7118670922
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Descrição geral
The CytoBuster Protein Extraction Reagent is a proprietary formulation of detergents optimized for efficient extraction of soluble proteins from mammalian and insect cells. The gentle, non-ionic composition of CytoBuster Protein Extraction Reagent enables isolation of functionally active endogenous or expressed proteins without a need for secondary treatment such as sonication or freeze/thaw. CytoBuster Protein Extraction Reagent has been specifically formulated for utilization in Western blotting, immunoprecipitation, and kinase/phosphatase assays. The reagent is compatible with protease inhibitors, kinase inhibitors, and phosphatase inhibitors.
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Toxicity: Standard Handling (A)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Conteúdo relacionado
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Os métodos de lise celular e de extração de proteínas apresentam uma visão geral de várias técnicas, desde a solubilização com detergente até o rompimento mecânico, dando suporte às necessidades de pesquisa.