Merck
8.07485
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
greener alternative
400, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
Slide 1 of 1
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C (DIN 51794)
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
97-110 cSt(20 °C)
pf
5 °C
temperatura de transição
flash point >200 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
8.074868.074908.19015
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
mp
5 °C
mp
17-22 °C
mp
53-58 °C
mp
55-58 °C
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Aplicação
Polyethylene glycol 400 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.126
Hydroxyl value: 267 - 295
Average molecular mass: 380 - 420
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf