Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Parâmetros
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
50 cm (19.7 in.)
área
3119 cm2 , cross-sectional
A do leito
50-500 mm
volume do leito
16-156 L
Diâmetro
63 cm (24.8 in.)
Informações legais
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany