Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Anti-Fas Ligand Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAS(355)
1 of 4
Este Item | SAB2105218 | WH0000355M5 | MAB3061 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
ELISA: 0.5-1μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2