Merck
AB3830
Anti-Caveolin-1 Antibody, phospho-specific (Tyr14)
Chemicon®, from rabbit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr14)
Informações sobre genes
human ... CAV1(857)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SAB5600136SAB2501247AV09019
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
goat
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
P56539
UniProt accession no.
Q03135
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Imunogênio
Epitope: phospho-specific (Tyr14)
KLH-conjugated, synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr14 of human caveolin-1
Aplicação
This Anti-Caveolin-1 Antibody, phospho-specific (Tyr14) is validated for use in IP, WB for the detection of Caveolin-1.
Western blotting 1:1,000 (for best results, incubate membrane with diluted antibody in 5% BSA, 1X TBS, 0.1% Tween-20 at 4°C with gentle shaking, overnight)
Immunoprecipitation 1:50
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recognizes caveolin-1 only when phosphorylated at tyrosine 14. This antibody does not cross-react with caveolin-2, -3 or caveolin-1beta, or the short isoform of caveolin-1.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2