Merck
AB5449
Anti-Tropomyosin 4 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Tm4
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPM4(7171)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SAB1304880ABT189AB5441
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
sheep
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P67936
UniProt accession no.
P67936
UniProt accession no.
P67936
UniProt accession no.
P09493
Gene Information
human ... TPM4(7171)
Gene Information
human ... TPM4(7171)
Gene Information
human ... TPM4(7171)
Gene Information
rat ... Tpm3(117557)
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to the 9d exon from the delta gene of tropomyosin.
Aplicação
Detect Tropomyosin 4 using this Anti-Tropomyosin 4 Antibody validated for use in WB, IC, IH.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recognizes Tropomyosin 4.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
J N Martin et al.
Neuroscience, 164(2), 563-572 (2009-08-12)
DYT1, the most common inherited dystonia, is caused by a common dominant mutation in the TOR1A gene that leads to a glutamic acid deletion in the protein torsinA. Wild-type torsinA locates preferentially in the endoplasmic reticulum while the disease-linked mutant
Sharissa L Latham et al.
Nature communications, 9(1), 4250-4250 (2018-10-14)
Germline mutations in the ubiquitously expressed ACTB, which encodes β-cytoplasmic actin (CYA), are almost exclusively associated with Baraitser-Winter Cerebrofrontofacial syndrome (BWCFF). Here, we report six patients with previously undescribed heterozygous variants clustered in the 3'-coding region of ACTB. Patients present
Irina Pleines et al.
The Journal of clinical investigation, 127(3), 814-829 (2017-01-31)
Platelets are anuclear cells that are essential for blood clotting. They are produced by large polyploid precursor cells called megakaryocytes. Previous genome-wide association studies in nearly 70,000 individuals indicated that single nucleotide variants (SNVs) in the gene encoding the actin
Andrius Masedunskas et al.
Journal of cell science, 131(6) (2018-03-01)
Many actin filaments in animal cells are co-polymers of actin and tropomyosin. In many cases, non-muscle myosin II associates with these co-polymers to establish a contractile network. However, the temporal relationship of these three proteins in the de novo assembly
Michael J Christie et al.
Physiological reports, 6(24), e13954-e13954 (2018-12-29)
Intrauterine growth restriction (IUGR) is known to alter vascular smooth muscle reactivity, but it is currently unknown whether these changes are driven by downstream events that lead to force development, specifically, Ca2+ -regulated activation of the contractile apparatus or a