Sobre este item
Pular para
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
Agency
ISO 7004
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
capacidade
100 mL
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
adequação
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® (System)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | EFHAW250 | EFHAB250 | EFHAB100 |
|---|---|---|---|
| material gridded filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane |
| filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm |
| manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
| packaging pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I) | packaging pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), pkg of Single packaging (EFHAW250I) | packaging pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), pkg of Single packaging (EFHAB250I) | packaging pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I) |
Descrição geral
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
As unidades azuis fornecem a flexibilidade adicional de transferência da membrana para uma placa de ágar ou conversão do dispositivo em uma placa de Petri com adição de meios líquidos, após a filtração.
As unidades de filtração estão em conformidade com normas internacionais e minimizam amostras de resíduos. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT®, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Aplicação
Embalagem
EFHAW100B: Embalagem a granel com bolsa protetora (48 unidades/embalagem)
Informações legais
used together
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.