Sobre este item
Pular para
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | EZFITMHTA3 | EZFITSAM3 | EZFITSAM6 |
|---|---|---|---|
| compatibility for use with EZ-Fit® Filtration Manifold | compatibility for use with EZ-Fit® Filtration Manifold | compatibility for use with EZ-Fit® Filtration Unit | compatibility for use with EZ-Fit® Filtration Unit |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 3 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| material 316L stainless steel | material 316L stainless steel | material stainless steel | material 316L stainless steel |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| sterilization compatibility autoclavable compatible | sterilization compatibility autoclavable compatible | sterilization compatibility autoclavable compatible | sterilization compatibility autoclavable compatible |
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
used together