Merck
MAB1276
Anti-Nuclei & Chromosomes Antibody, histone H1 protein, clone 1415-1
clone 1415-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1415-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H1-1(3024)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MAB3864H7789MABE71
species reactivity
human, rat
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
human, bovine
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... H1-1(3024)
Gene Information
human ... H1-1(3024)
Gene Information
human ... HIST1H1E(3008)
Gene Information
human ... H2AC21(317772)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
1415-1, monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
F152C25W, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Imunogênio
Epitope: histone H1 protein
Aplicação
Anti-Nuclei & Chromosomes, histone H1 protein, clone 1415-1 is a high quality Mouse Monoclonal Antibody for the detection of Nuclei & Chromosomes & has been validated in ELISA, WB, ICC, IHC(P).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Histone specific; stains nuclei and chromosomes of cells of all species including animals and plants. Reacts with preferentially with Histone H1 by ELISA and immunoblotting. MAB1276 produces a speckled nuclear staining pattern in all tissues studies.
Stains nuclei of all human cell types and also stains chromosomes diffusely in metaphase cells. Nuclear staining in interphase cells is intense and diffuse. Antibody reacts with rat cells {Bendeck, 2001}.
forma física
100 μL Hybridoma Supernatant, concentrated by ammonium sulfate. Buffer: PBS with 0.1% sodium azide.
Format: Purified
Nota de análise
Control
POSITIVE CONTROL:
Human tonsil
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Sokjoong Chung et al.
International journal of molecular medicine, 37(5), 1170-1180 (2016-03-18)
The use of mesenchymal stem cells (MSCs) in cell therapy in regenerative medicine has great potential, particularly in the treatment of nerve injury. Umbilical cord blood (UCB) reportedly contains stem cells, which have been widely used as a hematopoietic source
June Guo et al.
Journal of vascular research, 50(4), 279-288 (2013-08-31)
In vitro, insulin has both growth-promoting and vasculoprotective effects. In vivo, the effect of insulin is mainly protective. Insulin treatment (3 U/day) decreases smooth muscle cell (SMC) migration and neointimal growth after carotid angioplasty in normal rats maintained at normoglycemia
Susanne Kaitna et al.
Current biology : CB, 12(10), 798-812 (2002-05-17)
Mitotic chromosome segregation depends on bi-orientation and capture of sister kinetochores by microtubules emanating from opposite spindle poles and the near synchronous loss of sister chromatid cohesion. During meiosis I, in contrast, sister kinetochores orient to the same pole, and
M P Bendeck et al.
Journal of vascular research, 38(6), 590-599 (2001-12-12)
Treatment with c7E3 (abciximab, ReoPro) has been associated with a reduction in coronary events and the need for revascularization. Some of these beneficial effects may be due to blockade of the alphavbeta3 integrin receptor on smooth muscle cells (SMCs), however
Dong Wang et al.
Circulation research, 100(6), 807-816 (2007-02-27)
Interleukin (IL)-6 induced vascular smooth muscle cell (VSMC) motility in a dose-dependent manner. In addition, IL-6 stimulated tyrosine phosphorylation of gp130, resulting in the recruitment and activation of STAT-3. IL-6-induced VSMC motility was found to be dependent on activation of