Sobre este item
Pular para
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
264-449-2, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
1 of 4
Este Item | G6539 | G6795 | AB3080 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone 264-449-2, monoclonal | clone GFP-20, monoclonal | clone GSN24, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C, 2-8°C | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:1000
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2