Sobre este item
Pular para
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
227, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
1 of 4
Este Item | MAB8429 | MAB8006 | MAB10201 |
|---|---|---|---|
| clone 227, monoclonal | clone 146, monoclonal | clone 4B2, monoclonal | clone H25B10, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Ações bioquímicas/fisiológicas
SPECIES REACTIVITIES:
Reacts only with HBV-infected human cells.
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2