Merck
MCFLX4710
Unidade de filtração descartável MILLICUP-FLEX, 47 mm
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
Sinônimo(s):
Unidade de filtração descartável
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.43
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
polypropylene device
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 tests
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
capacidade do filtro
250 mL
capacidade do funil
250 mL
conector
inlet funnel
outlet bottle top
aplicação(ões)
filtration
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MCFLX4702EFHAB25BSEFAAW10BS
material
polypropylene device
material
polypropylene device
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
electron beam irradiated
sterility
electron beam irradiated
packaging
pkg of 10 tests
packaging
-
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
fitting
inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet bottle top
fitting
-
fitting
-
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
100 mL
Descrição geral
A unidade de filtração não estéril acionada a vácuo Millicup-FLEX combina a conveniência da filtração descartável com a flexibilidade e compatibilidade dos artigos de vidro de filtração a vácuo tradicionais. Com componentes modulares resistentes a solventes, a unidade de filtração Millicup-FLEX oferece um meio seguro e eficiente para filtrar diversas soluções aquosas e orgânicas, permitindo que o usuário filtre diretamente em frascos de filtração GL45 classificados como sendo compatíveis com vácuo, com a possibilidade de escolha de membranas de disco de 47 mm (vendidas separadamente). O design sem grampo pronto para montar do sistema de filtração Millicup-FLEX elimina a necessidade de limpeza antes da filtração – economizando tempo e reduzindo o risco de contaminação das amostras. Após a filtração, o funil de 250 ml e o adaptador para suporte da membrana se desconectam facilmente para permitir o acesso direto à membrana.
Características e benefícios:
  • Compatível com solventes aquosos e orgânicos
  • Design ergonômico, sem grampo
  • Reduza o risco de contaminação
  • Filtre diretamente em frascos de filtração classificados como sendo compatíveis com vácuo
  • Acesso fácil à membrana após a filtração (membranas vendidas separadamente)
  • Componentes totalmente recicláveis
Disponível em 2 versões:
  • Kit semirreutilizável: 10 funis com 2 adaptadores para suporte de membrana semirreutilizáveis e adaptadores de tubos a vácuo (MCFLX4702)
  • Kit de uso único: 10 funis com 10 adaptadores para suporte de membrana de uso único e adaptadores de tubos a vácuo (MCFLX4710)
Todos os três componentes da unidade de filtração Millicup-FLEX são completamente recicláveis, minimizando o seu impacto ambiental.
Aplicação
  • Filtração laboratorial
  • Filtração de ar/gases/solventes orgânicos e ventilação
  • Clarificação de água, tampões ou soluções aquosas
  • Análise ambiental
  • Alimentos e bebidas
  • CQ industrial
  • Análise de produtos farmacêuticos
  • Monitoramento de água
Atendimento direto ao paciente: Não
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vácuo
forma física
Identificação por cor: Transparente com adaptador azul
Outras notas
O kit inclui: 10 funis, 10 adaptadores para suporte e 10 adaptadores de tubos a vácuo
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Saiba como a seleção do filtro e a filtração da amostra e da fase móvel afetam a contrapressão e a vida útil da coluna de HPLC.
Dados e produtos de filtração recomendados para o método OTM-45 para o monitoramento do ar de compostos de PFAS.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
Ver tudo
Protocolos
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.
Questions
  1. I search the list of solvents that the milli-cup is resistant, but I didn't find it.
    1 answer
    1. The MilliCup Flex membrane and housing are made of polypropylene which is resistant to aqueous and most organic materials. Please see the link below to review the compatibility tables for various solvents. In this table 'PP' is the abbreviation for polypropylene.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components
      See the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/235/779/20352031-rev-02-19.pdf